Documenti fondamentali
1.04726
Supelco
Acetonitrile
tested for EPA533 and EPA537.1 PFAS Methods LiChrosolv®
Sinonimo/i:
ACN, Cianometano, Cianuro di metile, Etilnitrile
Scegli un formato
1 L
CHF 223.00
CHF 223.00
Disponibile per la spedizione il14 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
CHF 223.00
About This Item
Formula condensata:
CH3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
41.05
Beilstein:
741857
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
CHF 223.00
Disponibile per la spedizione il14 aprile 2025Dettagli
Densità del vapore
1.41 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
72.8 mmHg ( 20 °C)
Descrizione
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
Saggio
≥99.9% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
973 °F
Limite di esplosione
16 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.344 (lit.)
P. ebollizione
81-82 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Densità
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Compatibilità
suitable for UHPLC-MS
applicazioni
PFAS testing
Stringa SMILE
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
LiChrosolv ultra-high purity solvents for PFAS testing are specially designed for this high demanding application. The products will help to reduce background interference and will not contain any of the PFAS compounds above the limit values defined by the EPA 533 and EPA 537.1 methods. This allows reliable and effective testing to facilitate identification and quantitation of PFAS analytes and eliminates the risk of false positive or false negative results in LC-MS/MS analysis.
PFAS tested solvents are used for UHPLC-MS and LC-MS instrumental analysis.
Applicazioni
PFAS tested solvents are qualified for PFAS analysis according to drinking water testing methods EPA 533 and EPA 537.1.
PFAS testing features:
- QC Batch tested 29 PFAS analytes according to EPA 533 (25 analytes) and EPA 537.1 (18 analytes)
- Lot to lot consistency: Multiple batches validated by a third-party accredited testing laboratory and internal laboratories
Caratteristiche e vantaggi
- ESI/APCI (+) < 2 ppb; ESI/APCI (-) < 10 ppb
- Lowest impurity profile for Interference free baseline
- Borosilicate glass bottles minimize contamination with metal ions
- Lowest levels of trace metal impurities: for minimized metal ion adduct formation <5ppb -
Microfiltration through 0.2 μm filter
Note legali
Merck/Sigma-Aldrich
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Sensitive PFAS testing can be performed with ultrapure water from a Milli-Q® IQ 7 system, which eliminates detectable PFAS for reliable LC-MS/MS results. See the science, see the proof.
Simultaneous determination of 27 PFAS chemical compounds after enriching the water samples with SPE using a Supelclean® ENVI-WAX weak anion exchange tube.
LC-MS/MS determination of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in water samples using Supelclean™ ENVI-WAX™ SPE cartridges as per EPA Method 1633.