92291
Tricosafluorododecanoic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
PFAS, Perfluorododecanoic acid, Perfluorolauric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
agenzia
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
Saggio
≥96.5% (GC)
96.5-103.0% (T)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
P. ebollizione
245 °C/740 mmHg (lit.)
Punto di fusione
105-108 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C12HF23O2/c13-2(14,1(36)37)3(15,16)4(17,18)5(19,20)6(21,22)7(23,24)8(25,26)9(27,28)10(29,30)11(31,32)12(33,34)35/h(H,36,37)
CXGONMQFMIYUJR-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organi bersaglio
Liver
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Liquid Chromatography–Mass Spectrometry (LC-MS) separation of 33 PFAS (Per- and poly-fluoroalkyl substances) using a superficially porous silica particles (SPP) based Ascentis® Express C18 column.
Find more about the analysis of 16 PFAS in salmon via QuEChERS extraction and LC-MS/MS characterization following FDA Method C-010.02.