Documenti
322415
Sigma-Aldrich
Metanolo
≥99.8%, anhydrous, suitable for tissue processing
Sinonimo/i:
Alcol metilico
About This Item
Formula condensata:
CH3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
32.04
Beilstein:
1098229
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
ID PubChem:
product name
Metanolo, anhydrous, 99.8%
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Tensione di vapore
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.8%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
725 °F
Limite di esplosione
36 %
tecniche
tissue processing: suitable
Impurezze
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Residuo dopo evaporazione
<0.0003%
Indice di rifrazione
n20/D 1.329 (lit.)
P. eboll.
64.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Il metanolo è un solvente organico industriale usato comunemente nella sintesi organica. Viene preso in considerazione come possibile fonte di idrogeno nella tecnologia delle celle a combustibile grazie al suo elevato rapporto H/C, alla bassa propensione alla generazione di fuliggine, alla temperatura di reforming relativamente bassa e allo stato liquido a temperatura ambiente. Le olefine (etilene o propilene) formate da metanolo nel processo MTO (olefine da metanolo), possono essere un'alternativa a petrolio e benzina per produrre carburanti idrocarburi.
Applicazioni
Il metanolo è stato usato nelle seguenti applicazioni:
  • per la sintesi e la purificazione della piocianina, la determinazione spettrofotometrica della concentrazione di piocianina e il calcolo della concentrazione molare di piocianina per mezzo dei dati di assorbimento spettrofotometrico
  • come componente della colorazione usata nella cariotipizzazione
  • come componente della soluzione per la colorazione delle colonie cellulari in un "saggio di formazione di colonie".
Il metanolo è stato usato per la fissazione dei tessuti durante la preparazione di strisci di sangue sottili colorati con giemsa. È stato usato nella fase di purificazione durante la sintesi della piocianina, un composto tossico presente in Pseudomonas aeruginosa.
Altre note
Per l′erogazione dei solventi, i contenitori Pure-Pac® II richiedono l′adattatore MacroValve Micromatic Z560723.
Note legali
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Guanti suggeriti per la protezione dagli schizzi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Acetonitrile anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
271004
Acetonitrile
Metanolo BioReagent, &#8805;99.93%
Sigma-Aldrich
494437
Metanolo
Etilacetato anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
270989
Etilacetato
Toluene anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
244511
Toluene
Metanolo low benzene, ACS reagent, &#8805;99.8%
Sigma-Aldrich
900516
Metanolo
Metanolo ACS reagent, &#8805;99.8%
Sigma-Aldrich
320390
Metanolo
Matthew P Horning et al.
Lab on a chip, 14(12), 2040-2046 (2014-05-02)
A paper microfluidic cartridge for the automated staining of malaria parasites (Plasmodium) with acridine orange prior to microscopy is presented. The cartridge enables simultaneous, sub-minute generation of both thin and thick smears of acridine orange stained parasites. Parasites are stained
Rajkumar Cheluvappa
MethodsX, 1, 67-73 (2014-01-01)
Preparation of the toxin pyocyanin from the bacterium Pseudomonas aeruginosa is an exacting procedure. Pyocyanin is expensive to commercially purchase. The sellers do not give out the extraction procedure. Classically, pyocyanin preparation involves complicated multi-step P. aeruginosa culturing and solvent
Generation of Embryonic Stem Cells in Rabbits.
Methods in Molecular Biology, 1341, 49-66 (2016)
Standardized chemical synthesis of Pseudomonas aeruginosa pyocyanin.
Cheluvappa R.
Gastroenterologia y hepatologia, 22, 1350-1351 (2007)
Beyond oil and gas: the methanol economy.
Olah GA.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 44(18), 2636-2639 (2005)
Articoli
Le sostanze si dicono miscibili tra di loro se, mescolate, si dissolvono a dare una soluzione uniforme. Annota nei tuoi bookmark o scarica la nostra tavola di miscibilità per i comuni solventi da laboratorio.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.