Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
X3627
Sigma-Aldrich
Xanthine sodium salt
suitable for cell culture, ≥99%
Sinonimo/i:
2,6-Dihydroxypurine
Scegli un formato
1 G
CHF 109.00
5 G
CHF 296.00
10 G
CHF 539.00
25 G
CHF 1’080.00
CHF 109.00
Spedizione prevista il26 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 109.00
5 G
CHF 296.00
10 G
CHF 539.00
25 G
CHF 1’080.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3N4NaO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
NACRES:
NA.51
CHF 109.00
Spedizione prevista il26 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤4% methanol
Solubilità
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
Stringa SMILE
[Na].O=C1NC(=O)c2[nH]cnc2N1
InChI
1S/C5H4N4O2.Na.H/c10-4-2-3(7-1-6-2)8-5(11)9-4;;/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11);;
JAZQMXVZANZJSO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Xanthine is commonly present in tea, coffee and cocoa.[1] Xanthine is a nitrogenous compound present in blood and urine.[2]
Applicazioni
Xanthine sodium salt has been used:
  • as a component in superoxide dismutase (SOD)-inhibitable ferricytochrome c reduction assay[3]
  • as a component in selection of chimeric Modified Vaccinia virus Ankara (MVA)[4]
  • as a substrate in the reaction mixture for xanthine oxidase assay[5]
Azioni biochim/fisiol
Xanthine possesses therapeutic properties. It acts as a mild stimulant of the central nervous system.[1]
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Modern Pharmacology with Clinical Applications, 351-351 (2004)
Rau's Respiratory Care Pharmacology - E-Book (2013)
Uric acid-lowering effect and intestinal permeability of Kampo medicine, Hachimijiogan, Yokuininto and Goshakusan
Lee SH, et al.
European journal of integrative medicine, 20(1), 193-199 (2018)
Construction of FWPV Chimaeric MVA
Buttigieg KR and Skinner MA
Bio-protocol, 5(1), 65-80 (2015)
Assays for detecting biological superoxide
Zhu H
Reactive Oxygen Species, 1(1), 65-80 (2016)
Articoli
Uric acid present in animal sera impacts serum-supplemented classical cell culture systems, influencing cell culture performance.