The weight of the Unit SKU is lot-dependent. Please call your local office for current lot information.
X4500
Xanthine Oxidase from bovine milk
Grade III, ammonium sulfate suspension, ≥0.8 units/mg protein
Sinonimo/i:
Schardinger enzyme, XnOx, hypoxanthine oxidase, XOD, Xanthine:oxygen oxidoreductase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine milk
Tipo
Grade III
Stato
ammonium sulfate suspension
Attività specifica
≥0.8 units/mg protein
tecniche
inhibition assay: suitable
Colore
faint brown to dark brown
N° accesso UniProt
Attività estranea
uricase ≤0.1%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Xanthine Oxidase (XO) belongs to the class of complex metalloflavoproteins. It is produced by oxidation of sulfhydryl residues or by proteolysis of xanthine dehydrogenase (XDH). XO is characterized with two flavin molecules (FAD), two molybdenum atoms, and eight iron atoms bound per enzymatic unit.[1]
Applicazioni
- as a source for superoxide generation[2]
- for the degradation of hypoxanthine[3]
- for the detection of reactive oxygen species (ROS) in lipid model by electron spin resonance (ESR) spin trap method[4]
- as a constituent of assay mixture in xanthine oxidase inhibition assay[5]
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
persons
Risultati analitici
Substrato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
-
What is the mg/gram weight of 5 Unit, 25 Unit, 100 Unit product?
1 answer-