X7375
Xantina
≥99%
Sinonimo/i:
2,6-diidrossipurina
Scegli un formato
CHF 113.00
Spedizione prevista il24 marzo 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 113.00
Spedizione prevista il24 marzo 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
powder
Solubilità
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy
NH4OH: freely soluble
NaOH: freely soluble
Stringa SMILE
O=C1NC(=O)c2nc[nH]c2N1
InChI
1S/C5H4N4O2/c10-4-2-3(7-1-6-2)8-5(11)9-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
LRFVTYWOQMYALW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Uric acid present in animal sera impacts serum-supplemented classical cell culture systems, influencing cell culture performance.