Documenti fondamentali
T6414
Sigma-Aldrich
Inibitore della tripsina
solution, sterile-filtered, suitable for, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
SBTI
Scegli un formato
100 ML
CHF 201.00
6 X 100 ML
CHF 531.00
CHF 201.00
Spedizione prevista il28 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 201.00
6 X 100 ML
CHF 531.00
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.75
CHF 201.00
Spedizione prevista il28 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
Glycine max (soybean)
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
solution
PM
20,100 Da
Concentrazione
10 mg/mL
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Solubilità
balanced salt solution: 1 mg/mL
concentrate: >10 mg/mL, hazy, amber-yellow
phosphate buffer: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
serum-free medium: soluble
Compatibilità
suitable for
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Glycine max (soybean) ... KTI3(547831)
Applicazioni
Optimized for passage of endothelial cell cultures.
Trypsin inhibitor from Glycine max (soybean) was used for the following applications:
  • Filteration and seeding of dispersed acini[1]
  • Relative quantification of phospho-tau and immunoblotting analysis[2]
  • Subcloning and transformation of VIL-4 and IL-4 cDNA, and protein expression and purification (trypsin inhibitor form glycine max is used as positive control).[3]
Azioni biochim/fisiol
Questo inibitore agisce nei confronti della tripsina e, in misura minore, della chimotripsina e della plasmina. Inibisce anche le proteasi con meccanismi simili alla tripsina, la callicreina plasmatica e il fattore X della coagulazione. L′inibitore della tripsina non è attivo nei confronti delle metalloproteasi, della callicreina tissutale, delle proteasi acide o delle tioproteasi. Questo inibitore agisce formando un complesso stechiometrico 1:1 con il sito attivo della proteasi e quindi scindendo un singolo legame arginina-isoleucina sull′inibitore. L′inibizione è reversibile e dipendente dal pH.
Altre note
Contains chromatographically purified soybean trypsin inhibitor and iron supplemented calf serum.
View more information on Trypsin Inhibitor.
Definizione di unità
Una unità di tripsina = A253 di 0,001 per minuto con N-alfa-benzoil-L-arginina etil estere (BAEE) come substrato a pH 7,6 e 25 °C
Nota sulla preparazione
L′inibitore della tripsina è solubile in acqua e tamponi fosfato 10 mg/mL. È solubile in soluzioni saline bilanciate a 1 mg/mL e in terreni privi di siero. Soluzioni concentrate oltre 10 mg/mL possono essere leggermente torbide e di colore da giallo ad ambrato. Dopo la tripsinizzazione delle cellule, risospendere in 1 mL di soluzione di inibitore della tripsina a 1 mg/mL per ogni mL di soluzione di tripsina usata per la dissociazione. La sospensione cellulare deve quindi essere centrifugata a 1.000 rpm per formare un pellet cellulare.
Le soluzioni possono mantenersi attive se conservate a 2-8 °C a breve termine. Le soluzioni sono stabili in aliquote congelate a -20 °C.
Prepared in Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline without calcium and magnesium.
Non trovi il prodotto giusto?  
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zhiyong Mi et al.
Cancers, 15(12) (2023-06-28)
Cancer progression depends on an accumulation of metastasis-supporting physiological changes, which are regulated by cell-signaling molecules. In this regard, a disintegrin and metalloproteinase 8 (Adam8) is a transmembrane glycoprotein that is selectively expressed and induced by a variety of inflammatory
Doubly Phosphorylated Peptide Vaccines to Protect Transgenic P301S Mice against Alzheimer's Disease Like Tau Aggregation.
Monique Richter et al.
Vaccine, 2(3), 601-623 (2014)
ZhuQing Yuan et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 182(2), 811-819 (2009-01-07)
The possibility that mycobacterial infections induce variant cytokine mRNA encoding a functionally distinct protein for immune regulation has not been addressed. In this study, we reported that Mycobacterium tuberculosis and bacillus Calmette-Guérin infections of macaques induced expression of variant IL-4
Johann Gout et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (78)(78), doi:10-doi:10 (2013-08-28)
This protocol permits rapid isolation (in less than 1 hr) of murine pancreatic acini, making it possible to maintain them in culture for more than one week. More than 20 x 10(6) acinar cells can be obtained from a single
Anne-Mari Mustonen et al.
International journal of molecular sciences, 23(10) (2022-05-29)
Extracellular vesicles (EVs) function as conveyors of fatty acids (FAs) and other bioactive lipids and can modulate the gene expression and behavior of target cells. EV lipid composition influences the fluidity and stability of EV membranes and reflects the availability
Protocolli
StableCell™ Trypsin solutions are designed to perform cell detachment as standard trypsin solutions do, without the need to aliquot, freeze, and thaw. This saves significant time before passaging.
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
Vedi tutto
Chromatograms
application for HPLC
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. I am trying to find the activity level on your website for this specific item: T6414. I tried to search on your website and Sample COA but it doesn’t seem to have one, can you provide me a ball park range for what the activity level is for the item?
    1 answer
    1. This product is a 1mg/mL solution of Trypsin inhibitor. One milligram of the Trypsin Inhibitor powder used to prepare this solution will inhibit between 1.0 - 3.0 mg of trypsin. The usage instructions provided in the product datasheet recommend adding 1ml of this solution per milligram trypsin. Please see the link below to review the datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/407/640/t6414dat-ms.pdf
      Should the lot specific activity be required, please see the links below to review the Certificate of Analysis for several alternative products:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/65035m
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/650357
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/t6522
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/93620
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.