Vai a
46944
Destrano marcato con isotiocianato di fluoresceina
average mol wt 4,000, (FITC:Glucose = 1:250)
Sinonimo/i:
FITC-destrano 4, FITC–destrano
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 189.00
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 447.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 189.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
powder
mol wt
average mol wt 4,000
composition
(FITC:Glucose = 1:250)
concentration
90-100 % (w/w) (TRITC DEXTRAN)
extent of labeling
~0.004 mol/mol FITC glucose
color
orange to dark orange, yellow to dark yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL, slightly hazy, orange
storage temp.
2-8°C
Application
Destrano marcato con isotiocianato di fluoresceina per il possibile utilizzo negli studi di perfusione negli animali.
Il FITC-destrano viene utilizzato ampiamente nella ricerca sulla microcircolazione e la permeabilità cellulare con la microfluorimetria. Il FITC-destrano è stato utilizzato per studiare la permeabilità capillare e la porosità delle pareti delle cellule vegetali. Le proteine plasmatiche hanno mostrato di non legarsi al FITC-destrano.
Il FITC-destrano viene utilizzato nella ricerca cardiovascolare, sulla microcircolazione, sulla perfusione e sulla permeabilità del monostrato cellulare e della membrana cellulare come tracciante fluorescente del flusso per misurare processi quali il flusso sanguigno, il danneggiamento della membrana, il drenaggio vascolare e l′eliminazione renale.
Il destrano marcato con isotiocianato di fluoresceina (FITC-destrano 4) viene adoperato come sonda fluorescente per studiare la permeabilità cellulare. Il FITC-destrano 4 viene utilizzato per studiare la permeabilità delle cellule epiteliali, quali le cellule intestinali e renali in vivo.
Packaging
Bottiglia di vetro senza fondo. Il contenuto è all′interno di un cono fuso inserito.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
4694646945FD4
solubility
H2O: 50 mg/mL, slightly hazy, orange
solubility
H2O: 25 mg/mL, slightly hazy, very deep yellow-orange
solubility
H2O: 50 mg/mL, hazy, orange to very deep orange
solubility
H2O: 25 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
orange to dark orange, yellow to dark yellow
color
-
color
light orange to very dark orange, light yellow to very dark yellow
color
light yellow to dark orange
mol wt
average mol wt 4,000
mol wt
average mol wt 150,000
mol wt
average mol wt 70,000
mol wt
average mol wt 3,000-5,000
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Can FITC-dextran 4KDa be view through florescence microscope to assess the gut permeability of Balb/c mice?
    1 answer
    1. Unfortunately, there is no internal data related to using this product to assess intestinal permeability. However, FITC-Dextran 4 was previously cited in this context. Kindly review the following citations:
      Tagesson C, Sjödahl R, Thorén B. Passage of molecules through the wall of the gastrointestinal tract. I. A simple experimental model. Scand J Gastroenterol. 1978;13(5):519-24. doi: 10.3109/00365527809181758. PMID: 705246.
      Ahmad R, Rah B, Bastola D, Dhawan P, Singh AB. Obesity-induces Organ and Tissue Specific Tight Junction Restructuring and Barrier Deregulation by Claudin Switching. Sci Rep. 2017 Jul 11;7(1):5125. doi: 10.1038/s41598-017-04989-8. PMID: 28698546; PMCID: PMC5505957.
      Voetmann LM, Rolin B, Kirk RK, Pyke C, Hansen AK. The intestinal permeability marker FITC-dextran 4kDa should be dosed according to lean body mass in obese mice. Nutr Diabetes. 2023 Jan 5;13(1):1. doi: 10.1038/s41387-022-00230-2. PMID: 36604407; PMCID: PMC9816099.
      Helpful?
  2. We would like to use this Product 46944-500MG for in vivo barrier integrity assays. Is there any data on the in vivo stability in lamina propria immune cells? We do not want the FITC Dextran Assay to interfere with Flow Cytometry Analysis.
    1 answer
    1. This product is not tested for the specific application, and data on in vivo stability in lamina propria immune cells is not available. A literature search is recommended for information regarding this application.
      Helpful?
  3. At what excitation and emission wavelengths should Product No. 46944, Fluorescein isothiocyanate-dextran, be read?
    1 answer
    1. The excitation maximum for FITC-dextran is 490 nm, while the emission maximum is 520 nm.
      Helpful?
  4. Are there any fluorescent hydrophobic substitutes of similar size to FITC dextran (4,000 amu) available, considering regular dextran lacks fluorescence and is hydrophilic?
    1 answer
    1. There is only one dextran conjugated with a hydrophobic fluorescent dye. The TRITC dextran, T4037, has an average dextran weight of 4,400 amu and TRITC is slightly more hydrophobic than FITC.
      Helpful?
  5. What is the recommended storage method for stock solutions of item 46944, Fluorescein isothiocyanate-dextran?
    1 answer
    1. Once Fluorescein isothiocyanate-dextran (item 46944) is in solution, it is recommended to store it at -20ºC and utilize it within 3 months to maintain its potency. To prevent multiple freeze/thaw cycles, it is advisable to aliquot the solution.
      Helpful?
  6. After reconstitution, how can we sterilise the dextran solution?
    1 answer
    1. The FITC-Dextran solution can be sterilized by filtration.
      Helpful?
  7. What is the stability of FITC-dextran in vivo?
    1 answer
    1. These products are not tested on animals. Reports suggest a 24-hour in vivo stability.