Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
T1005
Sigma-Aldrich
Tripsina
Type XI, lyophilized powder, ≥6,000 BAEE units/mg protein
Sinonimo/i:
Serine Protease 1
Scegli un formato
250 MG
CHF 162.00
500 MG
CHF 281.00
1 G
CHF 483.00
5 G
CHF 1’930.00
CHF 162.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 162.00
500 MG
CHF 281.00
1 G
CHF 483.00
5 G
CHF 1’930.00
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.78
CHF 162.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
bovine pancreas
Tipo
Type XI
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
≥6,000 BAEE units/mg protein
PM
23.8 kDa
Composizione
protein, 90-100%
Impurezze
salt, essentially free
Solubilità
hydrochloric acid: soluble 1 mM, clear
Attività estranea
Chymotrypsin ≤0.1 BTEE units/mg protein
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Per la digestione di peptidi con la tripsina, utilizzare un rapporto compreso all′incirca tra 1:100 e 1:20 per tripsina:peptide. L′impiego tipico di questo prodotto consiste nella rimozione delle cellule aderenti da una superficie di coltura. La concentrazione di tripsina necessaria per staccare le cellule dal relativo substrato dipende principalmente dal tipo di cellule e dall′età della coltura. Le tripsine sono state adoperate anche per la ri-sospensione delle cellule durante la coltura cellulare, nella ricerca proteomica per la digestione delle proteine e in varie digestioni in gel. Ulteriori applicazioni comprendono la valutazione della cristallizzazione con tecniche basate su membrana e l′impiego in uno studio per stabilire se i tassi e la resa del folding proteico possono essere limitati dalla presenza di trappole cinetiche.
Trypsin from bovine pancreas has been used:-
  • For Trypsinization, for eliminating the membrane bound alloantigen.[1]
  • For incubating 20-kD amylase-binding component, to evaluate its Chemical nature.[2]
  • To prepare lactoferrin degradation products for evaluating its antiadipogenic activity.[3]
Azioni biochim/fisiol
La tripsina scinde i peptidi sul lato C-terminale dei residui di lisina e arginina. La velocità di idrolisi di questa reazione viene rallentata se su uno dei lati del sito di scissione è presente un residuo acido. L′idrolisi si arresta se sul lato carbossile del sito di scissione è presente un residuo di prolina. Il pH ottimale per l′attività della tripsina è 7-9. La tripsina può anche scindere i legami esterei e ammidici dei derivati sintetici degli amminoacidi. L′EDTA viene aggiunto alle soluzioni di tripsina come agente chelante che neutralizza gli ioni di calcio e magnesio che oscurano i legami peptidici su cui agisce la tripsina. La rimozione di questi ioni aumenta l′attività enzimatica.
Gli inibitori delle serin proteasi, tra cui ad esempio DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF e aprotinina, inibiscono la tripsina.
Componenti
Trypsin consists of a single chain polypeptide of 223 amino acid residues, produced by the removal of the N-terminal hexapeptide from trypsinogen which is cleaved at the Lys - lle peptide bond. The sequence of amino acids is cross-linked by 6 disulfide bridges. This is the native form of trypsin, beta-trypsin. BETA-trypsin can be autolyzed, cleaving at the Lys - Ser residue, to produce alpha-trypsin. Trypsin is a member of the serine protease family.
Avvertenza
Solutions in 1 mM HCl are stable for 1 year in aliquots and stored at -20°C. The presence of Ca2+ will also diminish the self-autolysis of trypsin and maintain its stability in solution. Trypsin will also retain most of its activity in 2.0 M urea, 2.0 M guanidine HCl, or 0.1% (w/v) SDS.
Definizione di unità
Un′unità BAEE produce una A253 di 0,001 al minuto a pH 7,6 a 25°C usando il BAEE come substrato.
Nota sulla preparazione
This product is from pancreas sourced from New Zealand. It is soluble in 1 mM HCl at 1 mg/mL.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
F A Scannapieco et al.
Infection and immunity, 60(11), 4726-4733 (1992-11-01)
The goal of the present study was to begin characterizing the amylase-binding component(s) on the surface of Streptococcus gordonii G9B. Alkali extracts but not phenol-water extracts of this bacterium inhibited 125I-amylase binding to S. gordonii G9B. To identify the bacterial
H Wagner et al.
The Journal of experimental medicine, 148(6), 1523-1538 (1978-12-01)
Secondary murine cytotoxic T lymphocyte responses from alloantigen-primed T cells can be induced in vitro by apparently unrelated regimens, such as addition of either concanavalin A (Con A), conditioned medium from Con A stimulated lymphocyte cultures, conditioned medium from secondary
Tomoji Ono et al.
The British journal of nutrition, 105(2), 200-211 (2010-09-22)
Lactoferrin (LF) is a multifunctional glycoprotein in mammalian milk. In a previous report, we showed that enteric-coated bovine LF tablets can decrease visceral fat accumulation, hypothesising that the enteric coating is critical to the functional peptides reaching the visceral fat
Minji Kang et al.
Experimental & molecular medicine, 53(3), 457-467 (2021-03-27)
Neddylation is a posttranslational modification in which NEDD8 is conjugated to a target substrate by cellular processes similar to those involved in ubiquitination. Recent studies have identified PSD-95 and cofilin as substrates for neddylation in the brain and have shown
Alicia A Brunet et al.
Translational vision science & technology, 9(9), 28-28 (2020-09-04)
To validate the application of a known transgenic mouse line with green fluorescent cones (Chrnb4.EGFP) to study cone photoreceptor biology and function in health and disease. Chrnb4.EGFP retinas containing GFP+ cones were compared with retinas without the GFP transgene via
Protocolli
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.