T9777
Trypsin-chymotrypsin inhibitor
lyophilized powder
Sinonimo/i:
Bowman-Birk Inhibitor
Scegli un formato
CHF 119.00
Spedizione prevista il17 marzo 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 119.00
Spedizione prevista il17 marzo 2025
Prodotti consigliati
product name
Trypsin-chymotrypsin inhibitor from Glycine max (soybean), lyophilized powder
Origine biologica
Glycine max (soybean)
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
Composizione
Protein, 70-90% biuret
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Definizione di unità
Stato fisico
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.