Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
D5025
Sigma-Aldrich
Desossiribonucleasi I
Type IV, lyophilized powder, ≥2,000 Kunitz units/mg protein
Sinonimo/i:
DNasi I, Desossi-ribonucleato 5′-oligonucleotido-idrolasi
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Origine biologica
bovine pancreas
Livello qualitativo
Tipo
Type IV
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
≥2,000 Kunitz units/mg protein
PM
~31 kDa
Purificato mediante
chromatography
Composizione
Protein, ≥80%
tecniche
DNA purification: suitable
Solubilità
0.15 M NaCl: soluble 5.0 mg/mL, clear, colorless
Compatibilità
suitable for molecular biology
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
diagnostic assay manufacturing
Attività estranea
Chymotrypsin ≤0.5%
Protease ≤0.05%
RNase ≤0.02%
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Desossiribonucleasi I da pancreas bovino è stato impiegata in uno studio per investigare l′analisi bidimensionale di zimogrammi delle nucleasi in Bacillus subtilis. Desossiribonucleasi I da pancreas bovino è stata usata in uno studio per investigare gli effetti di farmaci che si legano ai solchi maggiori e minori e intercalatori nella associazione al DNA di proteine legate al solco minore RecA e desossiribonucleasi I.
La DNasi I è usata per tagliare il DNA come primo stadio dell′incorporazione di basi marcate nel DNA. L′enzima Sigma è stato utilizzato per trattare tessuto cerebrale di ratto. Questo studio ha dimostrato che la crescita degli assoni sugli astrociti non è inibita dagli oligodendrociti. In un altro studio, campioni fissati e scongelati di E. coli sono stati digeriti con DNasi Sigma insieme ad altri enzimi. La digestione è stata condotta prima della permeabilizzazione e colorazione degli acidi nucleici.
Usato per rimuovere DNA da campioni di proteine.
Azioni biochim/fisiol
La DNasi I è un′endonucleasi che agisce sui legami fosfodiesterici adiacenti alle pirimidine per produrre polinucleotidi con fosfati 5′-terminali. In presenza di Mg2+, la DNasi taglia ciascun filamento di DNA indipendentemente e i siti di clivaggio sono casuali. Invece, in presenza di Mn2+ i due filamenti di DNA vengono tagliati approssimativamente alla stessa altezza. Il pH ottimale è fra 7 e 8. I cationi bivalenti come Mn2+, Ca2+, Co2+, e Zn2+ sono attivatori dell′enzima. Una concentrazione di Ca2+ 5 mM stabilizza l′enzima contro la digestione proteolitica. La DNasi I da pancreas bovino consiste di quattro componenti, A, B, C, e D, distinguibili cromatograficamente, i primi tre in rapporto molare 4:1:1. La forma D è presente solo in piccola quantità. 2-Mercaptoetanolo, chelanti, sodio dodecilsolfato (SDS) e actina sono noti inibitori dell′attività enzimatica.
Definizione di unità
Un′unità Kunitz produrrà un aumento di ΔA260 di 0,001 per minuto per mL a pH 5,0 a 25 °C, usando DNA tipo I o III come substrato.
Stato fisico
Polvere liofilizzata, contenente cloruro di calcio
Nota sulla preparazione
Una soluzione di DNAsi I 10 mg/mL in NaCl 0,15 M può perdere <10% della sua attività quando conservata per una settimana in aliquote a −20 °C. Le stesse soluzioni conservate a 2-8 °C possono perdere circa il 20% dell′attività. Rimane attiva fino a cinque ore a 60 °C a pH fra 5 e 7 e perde la sua attività in <10 minuti a 68 °C. L′attività decade del 6% all′ora in tampone acetato (a pH 5,0) e tris (a pH 7,2) alla concentrazione di 1 mg/mL.
Risultati analitici
Proteina determinata da biureto.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Enzymes of Molecular Biology
Weir, A. F.
Methods in Molecular Biology, 16 (1993)
J W Fawcett et al.
Journal of cell science, 103 ( Pt 2), 571-579 (1992-10-01)
Axon growth in vitro may be inhibited by contact with oligodendrocytes, but most axons grow readily on the surface of astrocyte monolayers. Since both cell types are in close contact with one another in the damaged nervous system, we have
T Guindulain et al.
Applied and environmental microbiology, 63(11), 4608-4611 (1997-11-15)
Three nucleic acid dyes (SYTO-13, TOTO-1, and YOYO-1) were tested on cultures of Escherichia coli and marine prokaryote populations. These dyes stain the RNA and DNA in E. coli but only respond to DNA in marine populations, according to the
Wenzhen Zhao et al.
Molecular reproduction and development, 86(8), 984-998 (2019-05-28)
Sertoli cells are a type of nurse cell in the seminiferous epithelium that are crucial for sustaining spermatogenesis by extending nutritional and energy support to the developing germ cells. Dysfunction of Sertoli cells could cause disordered spermatogenesis and reduced fertility
Chii J Chan et al.
Biophysical journal, 112(6), 1063-1076 (2017-03-30)
Understanding the physical mechanisms governing nuclear mechanics is important as it can impact gene expression and development. However, how cell nuclei respond to external cues such as heat is not well understood. Here, we studied the material properties of isolated
Protocolli
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Deoxyribonuclease I.