Vai a
T6567
Trypsin Protease
Hydrolyzes peptide bonds specifically at the carboxyl side of arginine and lysine residues, suitable for mass spectrometry, from Porcine pancreas
Sinonimo/i:
Porcine Trypsin, Trypsin for Mass Spectropetry
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
20 μg
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf
CHF 66.00
5 x 20 μg
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf
CHF 276.00
1 mg
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf
CHF 787.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.56
EC Number:
232-650-8
MDL number:
Biological source:
Porcine pancreas
CHF 66.00
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Tripsina, BioReagent, Proteomics Grade, Dimethylated
biological source
Porcine pancreas
Quality Segment
product line
BioReagent
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
solubility
1 mM HCl: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
La tripsina è una serin-proteasi impiegata generalmente in biochimica e in biologia come reagente enzimatico di rilievo. Produciamo una tripsina con elevato grado di purezza, adatto per la ricerca in proteomica. Il grado per proteomica è particolarmente adatto per un impiego nelle digestioni triptiche in soluzione e in gel. La tripsina, una serina proteasi, è presente nell′apparato digerente di numerosi vertebrati.
Application
La tripsina di pancreas porcino è usata per le seguenti applicazioni:
  • Digestione in gel delle proteine e analisi con spettrometria di massa MALDI-TOF
  • Analisi con spettrometria di massa con ionizzazione per elettronebulizzazione (ESI-MS)
  • Profilazione del proteoma di superficie di L. plantarum
  • Filtrazione su gel, ultracentrifugazione e microscopia elettronica con rotary shadowing
  • Spettrometria di massa
Biochem/physiol Actions
Grazie alla sua capacità di rompere i legami in modo altamente specifico, che porta a un numero ridotto di peptidi triptici, la tripsina è utilizzata su base regolare nella ricerca proteomica in applicazioni di sequenziamento delle proteine e di mappatura dei peptidi. La tripsina idrolizza i legami peptidici solo a livello del gruppo α-carbossilico residui di arginina e lisina. L′enzima mostra anche attività di esterasi e amidasi. La tripsina funge da strumento per colture cellulari. L′enzima viene impiegato per idrolizzare le proteine allergeniche del latte e produrre latte ipoallergenico su scala industriale.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T8658T5266T4674
Tripsina BioReagent, Proteomics Grade, Dimethylated
Sigma-Aldrich
T6567
Tripsina
Tripsina suitable for protein sequencing, lyophilized powder
Sigma-Aldrich
T8658
Tripsina
Tripsina lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture, 1,000-2,000 BAEE units/mg solid
Sigma-Aldrich
T5266
Tripsina
description
BioReagent, Proteomics Grade, Dimethylated
description
suitable for protein sequencing, lyophilized powder
description
lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture, 1,000-2,000 BAEE units/mg solid
description
sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 25 g porcine trypsin per liter in Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red
biological source
Porcine pancreas
biological source
-
biological source
Porcine pancreas
biological source
Porcine pancreas
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
1 mM HCl: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
solubility
hydrochloric acid: soluble 1 mM, clear
solubility
-
solubility
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
product line
BioReagent
product line
-
product line
BioXtra
product line
BioReagent
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tripsina
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. What is the package size of Product T6567, Trypsin from porcine pancreas?
    1 answer
    1. Each vial content 20 ug of the product.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. How can we digest protein using Product T6567, Trypsin from porcine pancreas?
    1 answer
    1. As per Sigma R and D the information is as follows: In order to efficiently digest a protein with trypsin, it must be denatured and the disulfide bonds modified by reduction and alkylation, or at least reduced. Many intact proteins are highly resistant to digestion with trypsin. If you do not want to reduce and alkylate, you can then just boil the protein with 5 mM DTT or 20 mM 2ME for 10 minutes, and then quickly cool on ice to denature the protein. This may result in a precipitate, but the trypsin will still digest the protein and it will clear within an hour or two. You can also dissolve the protein in 6 M guanidine-HCl or 8 M urea. Reduce and alkylate using the PROT-RA kit or other suitable method. Then they would have to dilute the solution to less than 2 M of either denaturant and then add the trypsin. This is the method that we use routinely in the lab.
      Helpful?
  4. How can we get Trypsin sequence information for Product T6567, Trypsin from porcine pancreas?
    1 answer
    1. If you are looking for trypsin sequence information, you have to go to the NCBI Protein Data Bank.
      Helpful?
  5. What can I use to solubilize this Product T6567, Trypsin from porcine pancreas?
    1 answer
    1. This product is soluble in 1mM HCL.
      Helpful?
  6. Is Product T6567, Trypsin from porcine pancreas, TPCK treated?
    1 answer
    1. The product has been treated with TPCK to remove chymotryptic activity, further purified through affinity chromatography, and lyophilized, resulting in convenient use and highly specific cleavage. This information is on the product page under application.