S2667
Sequa-brene
gelatinous solid
Sinonimo/i:
Hexadimethrine bromide, Polybrene
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
gelatinous solid
Livello qualitativo
Confezionamento
vial of 75 mg Sequa-brene (5 mg NaCl added)
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C10H24N2.C3H6Br2/c1-11(2)9-7-5-6-8-10-12(3)4;4-2-1-3-5/h5-10H2,1-4H3;1-3H2
KZKAYEGOIJEWQB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ricostituzione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3