Documenti fondamentali
P9620
Sigma-Aldrich
Puromicina
Ready Made Solution, from Streptomyces alboniger, 10 mg/mL in H2O, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
3′-(L-α-Amino-p-methoxyhydrocinnamamido)-3′-deoxy-N,N-dimethyladenosine dihydrochloride, Stylomycin dihydrochloride
Scegli un formato
10 ML
CHF 644.00
CHF 644.00
Spedizione prevista il21 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
CHF 644.00
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51281906
ID PubChem:
NACRES:
NA.85
CHF 644.00
Spedizione prevista il21 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
Streptomyces alboniger
Livello qualitativo
Tipo
for cell culture
Saggio
>98% (HPLC)
Stato
solution
Condizioni di stoccaggio
(Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well -ventilated place. )
Concentrazione
10 mg/mL in H2O
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Colore
colorless to yellow
Solubilità
H2O: soluble 10 mg/mL
Spettro attività antibiotica
Gram-positive bacteria
neoplastics
parasites
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.Cl.COc1ccc(C[C@H](N)C(=O)N[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)n3cnc4c(ncnc34)N(C)C)cc1
InChI
1S/C22H29N7O5.2ClH/c1-28(2)19-17-20(25-10-24-19)29(11-26-17)22-18(31)16(15(9-30)34-22)27-21(32)14(23)8-12-4-6-13(33-3)7-5-12;;/h4-7,10-11,14-16,18,22,30-31H,8-9,23H2,1-3H3,(H,27,32);2*1H/t14-,15+,16+,18+,22+;;/m0../s1
MKSVFGKWZLUTTO-FZFAUISWSA-N
Descrizione generale
La puromicina, nota anche come clomicina o stilomicina cloridrato, è un antibiotico inibitore della sintesi proteica. Viene prodotto dal batterio actinomiceta del suolo Streptomyces alboniger attraverso una serie di reazioni enzimatiche. La puromicina è efficace nei confronti di cellule procariote ed eucariote, secondo un meccanismo che, interferendo con l′attività dell′RNA, determina l′inibizione della sintesi proteica. Agisce anche come inibitore di aminopeptidasi ed encefalinasi. Mentre la crescita di batteri, protozoi, alghe e cellule mammifere viene bloccata prontamente dalla uromicina, le cellule che possiedono il gene pac mostrano una certa resistenza. Il prodotto genico del gene pac è la puromicina-N-acetil-trasferasi, che inattiva la puromicina attraverso un meccanismo di acetilazione.
La somiglianza strutturale della puromicina con l′estremità terminale del tRNA che porta l′amminoacido permette all′antibiotico di accedere al ribosoma durante la sintesi proteica, legarsi alla nascente catena polipeptidica e bloccare l′allungamento della catena stessa. Ampiamente impiegata nelle colture cellulari, la puromicina agisce come agente selettivo per le cellule che hanno subito una trasformazione acquisendo un gene che conferisce loro resistenza alla puromicina
Applicazioni
La puromicina è un antibiotico aminonucleoside derivato da Streptomyces alboniger. Consente di selezionare le cellule che contengono il gene di resistenza PAC (puromicina N -acetil-transferasi). È stata usata per studiare la vitalità delle cellule muscolari lisce vascolari dopo il trattamento nel modello di coniglio [1]. La puromicina è usata per produrre maialini transgenici con proteina fluorescente verde potenziata (EGFP) dopo clonazione di cellule somatiche e trasferimento dell′embrione[2].
Azioni biochim/fisiol
Modalità d′azione: La puromicina inibisce la sintesi proteica provocando l′arresto prematuro della catena con funzione di analogo dell′estremità 3′-terminale dell′aminoacil-tRNA. La puromicina agisce anche come inibitore reversibile della dipeptidil-peptidasi II (serina peptidasi) e della citosol alanil aminopeptidasi.
Modalità di resistenza: Puromicina acetiltransferasi è un gene di resistenza efficace.
Spettro antimicrobico: Questo prodotto è attivo nei confronti dei microrganismi gram positivi, meno attivo nei confronti dei bacilli acido-rapidi e più debolmente attivo nei confronti dei microrganismi gram negativi. La puromicina può impedire la crescita di batteri, protozoi, alghe e cellule di mammifero e agisce rapidamente, uccidendo il 99% delle cellule entro 2 giorni.
Caratteristiche e vantaggi
  • Antibiotico di qualità elevata qualificato per molteplici applicazioni di ricerca
  • Antibiotico ed inibitore della sintesi proteica
  • Efficace nei confronti di cellule procariote ed eucariote
  • Inibisce la sintesi delle proteine interferendo con l′attività dell′RNA
  • Usato comunemente nell′ambito della ricerca in biologia cellulare come agente di selezione.
Nota sulla preparazione
Il prodotto ha una concentrazione di 10 mg/mL in acqua. È stato testato su cellule HeLa per la capacità di indurre l′arresto della crescita cellulare e per la selezione delle cellule dopo la trasfezione con il gene di resistenza pac.
Altre note
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Tenere il contenitore ben chiuso in luogo asciutto e ben ventilato.
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Ming Lee Lin et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(8), 3029-3034 (2008-02-15)
Cross-presentation as a fundamental pathway of activating CD8(+) T cells has been well established. So far the application of this concept in vivo is limited, and the mechanisms that specialize CD8(+) dendritic cells (DCs) for this task are not fully
S Eyckerman et al.
Nature cell biology, 3(12), 1114-1119 (2002-01-10)
Ligand-induced clustering of type I cytokine receptor subunits leads to trans-phosphorylation and activation of associated cytosolic janus kinases (JAKs). In turn, JAKs phosphorylate tyrosine residues in the receptor tails, leading to recruitment and activation of signalling molecules. Among these, signal
Valerie Croons et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 325(3), 824-832 (2008-03-07)
Recent evidence indicates that the protein synthesis inhibitor cycloheximide triggers selective macrophage death in rabbit atheroma-like lesions without affecting smooth muscle cells (SMCs) or the endothelium, thereby favoring a stable plaque phenotype. In this study, we report that puromycin, a
Satoshi Watanabe et al.
Biology of reproduction, 72(2), 309-315 (2004-09-24)
Puromycin N-acetyl transferase gene (pac), of which the gene product catalyzes antibiotic puromycin (an effective inhibitor of protein synthesis), has been widely used as a dominant selection marker in embryonic stem (ES) cell-mediated transgenesis. The present study is the first
Luca L Fava et al.
Genes & development, 31(1), 34-45 (2017-01-29)
Centrosomes, the main microtubule-organizing centers in animal cells, are replicated exactly once during the cell division cycle to form the poles of the mitotic spindle. Supernumerary centrosomes can lead to aberrant cell division and have been causally linked to chromosomal
Articoli
Small interfering RNAs (siRNAs) are powerful tools for gene expression knockdown, widely used in molecular biology.
Lentiviral vector systems prioritize safety features, with design precautions preventing replication. Good handling practices are essential for use.
Get tips for handling lentiviruses, optimizing experiment setup, titering lentivirus particles, and selecting helpful products for transduction.
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Protocolli
Determine optimal antibiotic concentration for stable cell lines, ensuring efficient selection in transduced cells.
This detailed procedure allows you to transduce Mouse Embryonic Fibroblasts (MEF) using MISSION ExpressMag Super Magnetic Kit.
Lentivirus versions of genome modification technologies support successful CRISPR, RNAi, and ORF experiments.
FACS sorts cells based on light scattering and fluorescence for objective cell analysis.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf