107689
Hexadimethrine bromide
≥95%
Sinonimo/i:
1,5-Dimethyl-1,5-diazaundecamethylene polymethobromide, Polybrene
Saggio
≥95%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrCCCBr.N(CCCCCCN(C)C)(C)C
InChI
1S/C10H24N2.C3H6Br2/c1-11(2)9-7-5-6-8-10-12(3)4;4-2-1-3-5/h5-10H2,1-4H3;1-3H2
KZKAYEGOIJEWQB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Adaptive and Ultrahigh-Affinity Recognition in Water by Sulfated Conjugated Corral[5]arene.: Research on Hexadimethrine bromide′s interaction with sulfated corral[5]arene under aqueous conditions, exploring its high-affinity binding properties which could be crucial for developing new biochemical sensors (Wang et al., 2024).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Polybrene® neutralizes red blood cell charge, a vital anti-heparin agent in various laboratory applications.