C6628
Chloroquine diphosphate salt
98.5-101.0% (EP), powder or crystals, anti-malarial drug
Sinonimo/i:
N4-(7-chloroquinolin-4-yl)-N1,N1-diethylpentane-1,4-diamine diphosphate, N4-(7-Chloro-4-quinolinyl)-N1,N1-dimethyl-1,4-pentanediamine diphosphate salt
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Chloroquine diphosphate salt, powder or crystals, 98.5-101.0% (EP)
Livello qualitativo
Saggio
98.5-101.0% (EP)
Forma fisica
powder or crystals
Punto di fusione
192-198 °C
Spettro attività antibiotica
parasites
Modalità d’azione
enzyme | inhibits
Stringa SMILE
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3.2H3O4P/c1-4-22(5-2)12-6-7-14(3)21-17-10-11-20-18-13-15(19)8-9-16(17)18;2*1-5(2,3)4/h8-11,13-14H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21);2*(H3,1,2,3,4)
QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ABCC1(4363)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Chloroquine diphosphate salt has been used :
- in in vitro antiplasmodial assays
- in transfection and infection assays
- in autophagy inhibition
- in differentiation of induced pluripotent stem (iPS) cells into cardiomyocytes
- in flow treatment of infected blood
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.