Vai a
P8833
Puromicina
greener alternative
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Sinonimo/i:
3′-[α-ammino-p-metossiidrocinnamamido]-3′-desossi-N,N-dimetiladenosina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 150.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 300.00
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 954.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H29N7O5 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
544.43
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
200-387-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3853613
CHF 150.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Puromicina, powder, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
Streptomyces alboniger
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
packaging
pkg of 10 mg, pkg of 100 mg, pkg of 25 mg
greener alternative product score
old score: 88
new score: 79
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product characteristics
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
yellow-white
UniProt accession no.
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, neoplastics, parasites
application(s)
agriculture
greener alternative category
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.COc1ccc(C[C@H](N)C(=O)N[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)n3cnc4c(ncnc34)N(C)C)cc1
InChI
1S/C22H29N7O5.2ClH/c1-28(2)19-17-20(25-10-24-19)29(11-26-17)22-18(31)16(15(9-30)34-22)27-21(32)14(23)8-12-4-6-13(33-3)7-5-12;;/h4-7,10-11,14-16,18,22,30-31H,8-9,23H2,1-3H3,(H,27,32);2*1H/t14-,15+,16+,18+,22+;;/m0../s1
InChI key
MKSVFGKWZLUTTO-FZFAUISWSA-N
General description
La puromicina è un antibiotico ad ampio spettro prodotto da Streptomyces alboniger. È un analogo dell′estremità 3′ dell′aminoacil-tRNA.[1] È un inibitore della peptidil transferasi ed è attiva sia nei procarioti sia negli eucarioti.[1]
Siamo impegnati a mettere a vostra disposizione prodotti verdi alternativi che rientrino in una della 4 categorie di alternative verdi . Questo prodotto appartiene alla categoria dei prodotti re-ingegnerizzati, che consegue miglioramenti significativi rispetto ai principi della chimica verde “Economia di atomi”, “Progettazione finalizzata all′efficienza energetica”, “Sintesi chimiche più sicure” e “Uso di materie prime rinnovabili”. Cliccando qui è possibile prendere visione del suo profilo DOZN (DOZN scorecard).
Struttura chimica: peptidil nucleoside
Application
Il diidrocloruro di puromicina da Streptomyces alboniger è stato usato:
  • nella preparazione della soluzione madre di puromicina per il saggio di sensibilità alla puromicina.[2]
  • per selezionare le cellule infettate da lentivirus contenenti un marcatore di selezione resistente alla puromicina.[3][4][5]
Il diidrocloruro di puromicina fa parte della famiglia degli antibiotici aminonucleosidici ed è derivato da Streptomyces alboniger. È un antibiotico ad ampio spettro con attività antitumorale, in quanto inibitore della sintesi proteica ed è stato usato per studiare i meccanismi di regolazione della trascrizione che controllano l′espressione sequenziale e coordinata dei geni durante la differenziazione cellulare. La concentrazione di lavoro raccomandata in coltura di cellule eucariote è 1-10 μg/mL.
Usato come agente selettivo per le cellule che contengono il gene di resistenza PAC (puromicina N -acetil-transferasi). Raccomandato per l′uso in un intervallo di 1-10 μg/mL. Sterilizzare la soluzione madre per filtrazione con un filtro da 0,22 μm, quindi conservare frazionata in aliquote a −20 °C.
Biochem/physiol Actions
La puromicina si associa in modo aspecifico alle catene polipeptidiche in accrescimento, inducendo una conclusione prematura della traduzione. Inibisce la sintesi proteica in due modi. Si associa al substrato donatore, il peptidil-tRNA nel sito P e quindi agisce come un substrato accettore. Secondariamente, compete con l′aminoacil tRNA per il legame con il sito A′ nel centro della peptidil transferasi.[1]
Modalità d′azione: La puromicina inibisce la sintesi proteica provocando l′arresto prematuro della catena con funzione di analogo dell′estremità 3′-terminale dell′aminoacil-tRNA.
Modalità di resistenza: La puromicina acetiltransferasi è un gene di resistenza efficace.
Spettro antimicrobico: Questo prodotto è attivo nei confronti dei microrganismi gram positivi, meno attivo nei confronti dei bacilli acido.rapidi e più debolmente attivo nei confronti dei microrganismi gram negativi. La puromicina può impedire la crescita di batteri, protozoi, alghe e cellule di mammifero e agisce rapidamente, uccidendo il 99% delle cellule entro 2 giorni.
Preparation Note
Il prodotto è solubile in acqua a 50 mg/mL. Si deve preparare una soluzione madre per filtrazione con un filtro da 0,22 μm e quindi conservarla frazionata a -20 °C. Il prodotto è solubile anche in metanolo a 10 mg/mL.
Other Notes
Tenere il contenitore ben chiuso in un luogo asciutto e ben ventilato. Tenere in un luogo asciutto.
Disclaimer
Nelle condizioni di fornitura, il prodotto rimane attivo per quattro anni se conservato a -20 °C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P7255P9620P7130
Puromicina powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P8833
Puromicina
Puromicina ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
P7255
Puromicina
Puromicina Ready Made Solution, from Streptomyces alboniger, 10 mg/mL in H2O, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P9620
Puromicina
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, parasites, neoplastics
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, neoplastics, parasites
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, neoplastics, parasites
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, neoplastics, parasites
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
ready-to-use solution
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Puromicina
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Is suitable for cell culture?
    1 answer
    1. Yes, this product is tested for suitability in cell culture.
      Helpful?
  2. How long is this product stable when solubilized in water at either -20C or -80C?
    1 answer
    1. Puromycin is stable for up to three months at room temperature and at least one year at 4°C. For optimal stability and long-term storage, aqueous solutions can be stored at -20°C.
      Helpful?
  3. What is the stability of puromycin (powder form) at 4°C for a few months? The item was stored at 4°C instead of -20°C as recommended and has not been reconstituted.
    1 answer
    1. Puromycin is stable for up to three months at room temperature and at least one year at 4°C. For optimal stability and long-term storage, aqueous solutions can be stored at -20°C.
      Helpful?
  4. What are the approximate concentrations of Product P8833, Puromycin dihydrochloride, suitable for HEK293, A431 and Jurkat cells?
    1 answer
    1. HEK293: 2-3 μg/mL; A431: 1 μg/mL; Jurkat: 4 μg/mL.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. What are the approximate concentrations of Product P8833, Puromycin dihydrochloride, suitable for HeLa human uterus,  B16 mouse melanoma and PC1.0 hamster adenocarcinoma cells?
    1 answer
    1. HeLa human uterus: 3 μg/mL; B16 mouse melanoma: 1-3 μg/mL; PC1.0 hamster adenocarcinoma: 10 μg/mL.