Vai a
P4957
Poly-ʟ-Ornithine
synthetic, mol wt 30,000-70,000, liquid, 0.01%, suitable for cell culture
Poly-L-ornithine solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mL
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf
CHF 237.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
MDL number:
Biological source:
synthetic
Form:
solution
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
0.01%
Mol wt:
30,000-70,000
CHF 237.00
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Poli-L-ornitina, mol wt 30,000-70,000, 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
synthetic
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
solution
mol wt
30,000-70,000
packaging
pkg of 50 mL
concentration
0.01%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
4 μg/cm2
impurities
endotoxin, tested
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br.NCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.BrH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H
InChI key
GWRQMKDBBHFVIZ-UHFFFAOYSA-N
General description
La poli-L-ornitina è un polimero aminoacidico sintetico con carica positiva.
Application
La poli-L-ornitina è stata usata con successo per l′attacco e lo studio della differenziazione e della crescita delle cellule neuronali. Raccomandata come substrato per colture cellulari utilizzando 0,5 mL di una soluzione 0,1 mg/mL per rivestire 25 cm2.
La soluzione di poli-L-ornitina è stata usata per indurre la differenziazione.
Biochem/physiol Actions
La poli-L-ornitina contribuisce a una migliore penetrazione delle sostanze all′interno delle cellule. Può indurre la captazione del DNA.
Preparation Note
Preparata in acqua di grado per coltura cellulare.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P4832O6503P5899
Poli-L-ornitina mol wt 30,000-70,000, 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P4957
Poli-L-ornitina
Poli-L-lisina mol wt 150,000-300,000, 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P4832
Poli-L-lisina
Poli-L-lisina mol wt ≥300,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P5899
Poli-L-lisina
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
γ-irradiated
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
microbial
biological source
synthetic (organic)
concentration
0.01%
concentration
0.01%
concentration
-
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
solution
form
solution
form
powder
form
lyophilized powder
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. will it be effective to reuse poly-L-ornithine (PLO), either in diluted or undiluted form? Following a coating period of 1 hour or overnight, can the residual PLO solution be collected, stored at 4 °C, and subsequently reused for additional coatings?
    1 answer
    1. The suggested coating protocol involves removing excess solution by aspiration and rinsing the vessel with sterile water. Collecting residual poly-L-ornithine (PLO) solution and storing it at 4 °C for reuse has not been tested internally. External sources indicate that the PLO solution can be reused after coating, and this practice is common in many laboratories. When reusing the PLO solution, it is essential to utilize a sterile hood and aseptic techniques to prevent contamination.
      Helpful?
  2. ho ricevuto questo prodotto a temperatura ambiente, anche se lo storage consigliato é 4°C. E' da ritenersi ugualmente efficace?
    1 answer
    1. This item is stored refrigerated at 2-8°C. However, the product is shipped at ambient temperature. Shipping routes are configured to minimize transit time.
      Refrigerated products that ship at ambient temperature are considered stable up to 2 weeks for transit time.
      Helpful?
  3. CAt#P4957 do I just coat with the stock solution? at what conditions? RT or 37C or other? For how long?
    1 answer
    1. This product is a 0.01% or 100 ug/mL solution. The recommended surface coverage for this product is 4 μg/cm2. Provided the surface area of the vessel accommodates this concentration, the product may be used undiluted. A T-25 Tissue Culture flask has a surface area of 25 cm2.
      In this case. 1 mL of the undiluted product would be sufficient to coat the entire culture surface. Conversely, a 96 well flat bottom plate will have a culture area of approximately 0.150cm2 requiring approximately 0.6 ug to coat the surface. In this example, it may be more practical to dilute to a practical volume. Surfaces may be coated at room temperature. Incubate at least 5 minutes before removing excess solution. Coated vessels may be sterilized by UV and stored in a sealed container for up to 1 year. Avoid using coated vessels or slides that have any yellowing or changes in the surface appearance as this is an indication of degradation.
      Helpful?
  4. Will poly-L-ornithine still be effective if it is incubated for 2 hours at 37°C, as done with other substrates, instead of being coated at room temperature overnight as indicated?
    1 answer
    1. The optimal coating conditions, including the required incubation time and temperature, are application-dependent and should be determined empirically. For reference, this product has been reported to coat well at 37°C with just 30 minutes of incubation time in a publication that may be of interest (Nature. 2019 Aug;572(7770):543-548. doi: 10.1038/s41586-019-1464-0. Epub 2019 Aug 7. Pol II phosphorylation regulates a switch between transcriptional and splicing condensates, PMID: 31391587).
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review