P0130
Progesterone
≥99% (HPLC), powder, maturation of the uterine endothelium inducer
Sinonimo/i:
4-Pregnene-3,20-dione
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Progesterone, ≥99%
Origine biologica
synthetic (organic)
Sterilità
non-sterile
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
128-132 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Ideatore
Abbott
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
Informazioni sul gene
human ... ABCB1(5243) , AR(367) , CYP2C9(1559) , EBP(10682) , ESR1(2099) , ESR2(2100) , NR3C1(2908) , NR3C2(4306) , PGR(5241) , SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208) , Nr3c1(24413) , Pgr(25154)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges