Documenti fondamentali
BP449
Progesterone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Pregnene-3,20-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H30O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.46
Beilstein:
1915950
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
progesterone
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
Punto di fusione
128-132 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
Informazioni sul gene
human ... PGR(5241)
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Progesterone BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Progesterone Injection
  • Azioni biochim/fisiol
    Induces maturation and secretory activity of the uterine endothelium; suppresses ovulation.
    Induces maturation and secretory activity of the uterine endothelium; suppresses ovulation. Progesterone is implicated in the etiology of breast cancer.
    Confezionamento
    Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Steroid hormone produced by the corpus luteum.
    Sales restrictions may apply.
    Prodotti correlati
    N° Catalogo
    Descrizione
    Determinazione del prezzo
    Pittogrammi
    Health hazard
    Avvertenze
    Danger
    Indicazioni di pericolo
    Classi di pericolo
    Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
    Codice della classe di stoccaggio
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK 3
    Not applicable
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)
    Visita l’Archivio dei documenti
    I clienti hanno visto anche
    Slide 1 of 2
    1 of 2
    Progesterone powder, BioReagent, suitable for cell culture
    Sigma-Aldrich
    P8783
    Progesterone
    β-Estradiol ≥98%
    Sigma-Aldrich
    E8875
    β-Estradiol