Vai a
P3972
Progesterone
meets USP testing specifications
Sinonimo/i:
4-Pregnene-3,20-dione
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H30O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.46
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-350-6
Beilstein/REAXYS Number:
1915950
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
solid
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
≥97%
form
solid
mp
128-132 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI key
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
Biochem/physiol Actions
Induces maturation and secretory activity of the uterine endothelium; suppresses ovulation.
Induces maturation and secretory activity of the uterine endothelium; suppresses ovulation. Progesterone is implicated in the etiology of breast cancer.
Other Notes
Steroid hormone produced by the corpus luteum.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P6149P8783P0130
Progesterone meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
P3972
Progesterone
Progesterone γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P6149
Progesterone
Progesterone powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P8783
Progesterone
Progesterone ≥99%
Sigma-Aldrich
P0130
Progesterone
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Gene Information
human ... ABCB1(5243), AR(367), CYP2C9(1559), EBP(10682), ESR1(2099), ESR2(2100), NR3C1(2908), NR3C2(4306), PGR(5241), SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208), Nr3c1(24413), Pgr(25154)
Gene Information
human ... ABCB1(5243), AR(367), CYP2C9(1559), EBP(10682), ESR1(2099), ESR2(2100), NR3C1(2908), NR3C2(4306), PGR(5241), SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208), Nr3c1(24413), Pgr(25154)
Gene Information
human ... ABCB1(5243), AR(367), CYP2C9(1559), EBP(10682), ESR1(2099), ESR2(2100), NR3C1(2908), NR3C2(4306), PGR(5241), SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208), Nr3c1(24413), Pgr(25154)
Gene Information
human ... ABCB1(5243), AR(367), CYP2C9(1559), EBP(10682), ESR1(2099), ESR2(2100), NR3C1(2908), NR3C2(4306), PGR(5241), SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208), Nr3c1(24413), Pgr(25154)
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
agency
-
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Progesterone
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)