Documenti fondamentali
903744
Sigma-Aldrich
Progesterone-2,3,4,20,21-13C5
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Scegli un formato
1 MG
CHF 684.00
CHF 684.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 684.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C5C16H30O2
Peso molecolare:
319.42
Codice UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.24
CHF 684.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=[13C]1[13CH]=C2CCC3C4CC[C@H]([13C]([13CH3])=O)[C@@]4(C)CCC3[C@@](C[13CH2]1)2C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16?,17-,18?,19?,20+,21-/m1/s1/i1+1,8+1,12+1,13+1,15+1
RJKFOVLPORLFTN-VSRAQHLGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3