Documenti
672904
Sigma-Aldrich
Progesterone-2,2,4,6,6,17α,21,21,21-d9
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21D9H21O2
Peso molecolare:
323.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
128-132 °C
Spostamento di massa
M+9
Stringa SMILE
[2H]C1=C2C([2H])([2H])C[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H])[C@@]2(C)CC([2H])([2H])C1=O
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1/i1D3,4D2,8D2,12D,17D
RJKFOVLPORLFTN-PQIPVKAESA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3