M9309
McCoy′s 5A Medium
With ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
5A basal medium
About This Item
Prodotti consigliati
product name
McCoy′s 5A Medium, Modified, with L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Componenti
NaHCO3: 2.2 g/L
L-glutamine: 0.21 g/L
phenol red: 0.011 g/L
glucose: 3.0 g/L (Dextro)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
- to culture HCT-116?cells
- to culture clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) cells Caki-1
- to maintain and culture human bone osteosarcoma Saos-2 cell line for in vitro cell studies
Azioni biochim/fisiol
Comunemente ordinati con questo prodotto
Supplemento
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1