M8537
MCDB 131 Medium
With ʟ-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
131 Medium, Medium 131, Molecular, Cellular, and Development Biology 131 medium
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
MCDB 131 Medium, With trace elements and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Stato
powder
Concentrazione
11.6 g/L
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Componenti
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: 0.012 g/L
L-glutamine: 1.461 g/L
HEPES: no
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
- as a component of the basal medium to culture bovine retinal endothelial cells
- to culture bovine lung microvascular endothelial cells
- for the isolation of porcine endocranial endothelial cells and porcine aortic endothelial cells
Quantità
Ricostituzione
Comunemente ordinati con questo prodotto
Supplemento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)