Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
L-glutamine: no
phenol red: no
HEPES: no
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Il terreno di coltura M199 consiste in una combinazione di vitamine, amminoacidi e altri fattori ed è stato inizialmente sviluppato come terreno a formulazione completamente definita per la coltura di espianti primari. Se adeguatamente integrato, questo terreno trova ampia applicabilità, in particolare per coltivare cellule non trasformate. Il terreno M19 trova uso nella produzione di vaccini, nella coltura in vitro di espianti pancreatici primari e nei tessuti del cristallino.
Application
Medium 199 has been used:
- to culture the primary human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) for use in cell viability assay
- to flush the uterine horn of gilts to recover day 12 conceptuses from uteri
- to culture the peritoneal cells and immortalized human mesothelial cells (MeT-5A and ATCC-CRL-9444)
Preparation Note
Formulated to contain 9.4 grams of powder per liter of medium.
Supplement with 0.1 g/L L-glutamine, 2.2 g/L sodium bicarbonate.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terreno di coltura 199
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?