M4526
Terreno essenziale minimo di Eagle
Alpha Modification, with sodium bicarbonate and Earl's salts, without ʟ-glutamine, ribonucleosides and deoxyribonucleosides, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
αMEM, MEM
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Terreno essenziale minimo di Eagle, Alpha Modification, with sodium bicarbonate, without L-glutamine, ribonucleosides and deoxyribonucleosides, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sterilità
sterile-filtered
Stato
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Componenti
Earle’s salts (5% CO2): yes
sodium pyruvate: yes
glucose: yes
L-glutamine: no
HEPES: no
Hanks’ salts (2% CO2): no
phenol red: yes
NaHCO3: yes
stable glutamine: no
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Ricostituzione
Comunemente ordinati con questo prodotto
Prodotti correlati
Supplemento
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
L'acqua ultrapura Milli-Q® è risultata priva di BPA e adatta per la ricerca embriologica, riducendo al minimo l'interferenza degli interferenti endocrini.
Ultrapure water from Milli-Q® system shown free of BPA, suitable for embryology research, minimizing endocrine disruptor interference.
Human renal proximal tubule epithelial cells (RPTECs) are commonly used to predict human renal drug permeability and to investigate drug efflux. We have generated transporter knockout (KO) cell lines using CompoZr® Zinc Finger Nuclease (ZFN) technology in a proprietary renal proximal tubule epithelial cell line.
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.
Protocolli
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.