J4455
JSH-23
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
4-methyl-N1-(3-phenylpropyl)-1,2-benzenediamine
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
off-white to gray-pink
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C16H20N2/c1-13-9-10-16(15(17)12-13)18-11-5-8-14-6-3-2-4-7-14/h2-4,6-7,9-10,12,18H,5,8,11,17H2,1H3
YMFNPBSZFWXMAD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3