T1452
TPCA-1
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
[5-(p-Fluorophenyl)-2-ureido]thiophene-3-carboxamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to light brown
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear
Ideatore
GlaxoSmithKline
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(=O)Nc1sc(cc1C(N)=O)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C12H10FN3O2S/c13-7-3-1-6(2-4-7)9-5-8(10(14)17)11(19-9)16-12(15)18/h1-5H,(H2,14,17)(H3,15,16,18)
SAYGKHKXGCPTLX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3