Vai a
D4540
Dimetil solfossido
≥99.5% (GC), suitable for plant cell culture
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinonimo/i:
DMSO
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 68.90
500 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 168.00
1 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 282.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)2SO
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.13
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-664-3
Beilstein/REAXYS Number:
506008
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Technique(s):
cell culture | plant: suitable, cryopreservation: suitable
Bp:
189 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.42 mmHg ( 20 °C)
CHF 68.90
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
technique(s)
cell culture | plant: suitable, cryopreservation: suitable
impurities
<0.1% water (Karl Fischer)
color
colorless
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
solubility
H2O: miscible (completely)
density
1.10 g/mL (lit.)
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Il dimetilsolfossido è stato usato:
  • nella preparazione del bisfenolo A (BPA)
  • nel saggio di proliferazione cellulare (saggio MTT)
  • nel saggio di chemiosensibilità
  • come eccipiente di controllo in tutti gli esperimenti del tipo del saggio di apoptosi
  • nel saggio dell′etossiresorufina-O-deetilazione (EROD)
Biochem/physiol Actions
Il DMSO (dimetilsolfossido) è un solvente organico dotato di diverse attività farmaceutiche, come l′effetto analgesico, diuretico, batteriostatico, di penetrazione nelle membrane, antinfiammatorio, vasodilatatore e inibitorio della colinesterasi. È un sottoprodotto dell′industria del legname ed è usato come solvente industriale. Il DMSO è utile anche come agente terapeutico nel trattamento della cistite interstiziale e dell′artrite.
Disclaimer
Si sottoraffredda facilmente e rifonde lentamente a temperatura ambiente. Il prodotto solidificato può liquefarsi nuovamente senza subire danni se riscaldato a temperatura ambiente.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D2650D265301934
Dimetil solfossido for inorganic trace analysis, &#8805;99.99995% (metals basis)
Supelco
01934
Dimetil solfossido
description
≥99.5% (GC), suitable for plant cell culture
description
Hybri-Max, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%
description
Hybri-Max, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%, Ampoule
description
for inorganic trace analysis, ≥99.99995% (metals basis)
technique(s)
cell culture | plant: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
100
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.7%
assay
≥99.7%
assay
≥99.9% (GC), ≥99.99995% (metals basis)
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
H2O: miscible (completely)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
189 °C (lit.)
bp
189 °C (lit.)
bp
189 °C (lit.)
bp
189 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimetil solfossido
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. Can I use this product (suitable for plant cell culture) for cyropreservation of mammalian cells? Does cryopreservation of mammalian cells require sterile-filtered DMSO?
    1 answer
    1. D4540 is listed as suitable for cryopreservation.
      However, D2650 is already pre-sterile and has documentation with a protocol for cryopreservation of human and animal cell lines.
      See these links:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d2650
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d2650#product-documentation
      Look for the Product Information Sheet. Also, see this link for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/products/cell-culture-and-analysis/cell-culture-supplements-and-reagents/cell-freezing-reagents
      Helpful?
  2. Can I autoclave this product?
    1 answer
    1. DMSO is not autoclavable in neat form. It is highly unlikely that microorganisms would survive in this environment. Should sterilization be necessary a PTFE, Polypropylene, or Nylon filter membrane are recommended for sterile-filtration.
      Helpful?
  3. What is the DMSO dissolved in?
    1 answer
    1. DMSO is not dissolved in any solvent. It is a pure chemical compound that is a liquid at room temperature.
      Helpful?
  4. Dimethyl sulfoxide (DMSO) should be a liquid.  Why did it arrive as a solid?
    1 answer
    1. DMSO supercools easily, and re-melts slowly at room temperature. The melting point is 16-19 °C. The solidified product can be re-liquefied by warming to room temperature without detriment to the product.
      Helpful?
  5. Where does DMSO come from?
    1 answer
    1. DMSO is known to have been isolated from tree bark in the past. It is now a commericially synthesized solvent.
      Helpful?
  6. What type of filter is used to sterile-filter Dimethyl sulfoxide (DMSO)?
    1 answer
    1. DMSO can be sterile-filtered through a 0.2 micron PTFE filter. The sterility testing is per the current US Pharmacopoeia method.
      Helpful?
  7. What is the molarity of DMSO?
    1 answer
    1. DMSO will have a molarity of 14.1M, based on a density of 1.1 g/mL and a molecular weight of 78.13 g/mol.
      Helpful?
  8. Is Dimethyl sulfoxide a sterile product?
    1 answer
    1. No, this product is not considered sterile.  Product Nos. D2560 and D2438 are sterile-filtered.
      Helpful?
  9. What concentration of DMSO do I use in a cell freezing media?
    1 answer
    1. DMSO is usually used at 1-10%, depending on the cell line.  For the cell freezing media that we offer, it is used at 8.7% concentration.
      Helpful?
  10. Does DMSO have any synthetic utility?
    1 answer
    1. DMSO has been used to oxidize thiols and disulfides to sulfonic acids, hydrolysis of epoxides, thioalkylation of phenols, and oxidation of primary alcohols and halides, and esters of primary alcohols to aldehydes.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. San Diego
    • Review 1
    • Votes 7
    5 out of 5 stars.
    Works on mammalian cells
    Good for mammalian cell culture treatments of compound
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review