I2765
Ibotenic acid
~95% (TLC), solid, neurotoxin
Sinonimo/i:
α-Amino-3-hydroxy-5-isoxazoleacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Ibotenic acid, ~95%, solid
Saggio
~95%
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Colore
white
Solubilità
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless (with sonication)
0.1 M NaOH: 10.7 mg/mL
0.1 M HCl: 4.7 mg/mL
Stringa SMILE
NC(C(O)=O)C1=CC(=O)NO1
InChI
1S/C5H6N2O4/c6-4(5(9)10)2-1-3(8)7-11-2/h1,4H,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
IRJCBFDCFXCWGO-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Grm1(24414) , Grm2(24415)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges