Documenti fondamentali
PHL89495
Muscimol
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Agarine, Pantherine, 3-Hydroxy-5-aminomethyl-isoxazole, 5-Aminomethyl-3-hydroxy-isoxazole, 5-Aminomethyl-3-isoxazolol
Scegli un formato
10 MG
CHF 686.00
CHF 686.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 686.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.10
Beilstein:
1618960
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 686.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NCC1=CC(=O)NO1
InChI
1S/C4H6N2O2/c5-2-3-1-4(7)6-8-3/h1H,2,5H2,(H,6,7)
ZJQHPWUVQPJPQT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Azioni biochim/fisiol
GABAA receptor agonist.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Laura A Bradfield et al.
Nature neuroscience, 23(10), 1194-1197 (2020-08-12)
The role of the hippocampus in goal-directed action is currently unclear; studies investigating this issue have produced contradictory results. Here we reconcile these contradictions by demonstrating that, in rats, goal-directed action relies on the dorsal hippocampus, but only transiently, immediately