Vai a
M6532
(+)-Muscarine chloride
~95% (TLC), Muscarinic acethylcholine receptor agonist, powder
Sinonimo/i:
(+)-(2S,4R,5S)-Tetrahydro-4-hydroxy-N,N,N,5-tetramethyl-2-furanmethanammonium chloride, (+)-Tetrahydro-4β-hydroxy-N,N,N,5α-tetramethyl-2α-furanmethanaminium chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 303.00
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 479.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H20ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.71
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
218-963-2
MDL number:
Assay:
~95% (TLC)
Form:
powder
CHF 303.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
(+)-Muscarine chloride, ~95% (TLC), powder
assay
~95% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
[Cl-].C[C@@H]1O[C@@H](C[C@H]1O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H20NO2.ClH/c1-7-9(11)5-8(12-7)6-10(2,3)4;/h7-9,11H,5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/t7-,8-,9+;/m0./s1
InChI key
WUFRNEJYZWHXLC-CTERPIQNSA-M
Biochem/physiol Actions
Prototype muscarinic acetylcholine receptor agonist; active enantiomer.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
Extremely hygroscopic
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CDS009904T151
(+)-Thalidomide ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
T151
(+)-Thalidomide
description
~95% (TLC), powder
description
AldrichCPR
description
≥98% (HPLC), powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
~95% (TLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
color
white
color
-
color
white to beige
Pittogrammi
Skull and crossbones
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Che succede?
WGK 3
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)