Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 151.00 CHF 128.35 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.12
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
MDL number:
Form:
solid
CHF 128.35
Prezzo di listinoCHF 151.00Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
solid
optical activity
[α]22/D +103°, c = 1 in H2O(lit.)
color
white
solubility
H2O: soluble
SMILES string
N[C@@H]1CCN(O)C1=O
InChI
1S/C4H8N2O2/c5-3-1-2-6(8)4(3)7/h3,8H,1-2,5H2/t3-/m1/s1
InChI key
HCKUBNLZMKAEIN-GSVOUGTGSA-N
Biochem/physiol Actions
Antagonist of the strychnine-insensitive glycine modulatory site associated with the NMDA receptor. More active enantiomer of (±)-HA-966.
Features and Benefits
This compound is featured on the Glutamate Receptors (Ion Channel Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: soluble | solubility H2O: 28 mg/mL | solubility H2O: 6 mg/mL, DMSO: soluble | solubility H2O: >5 mg/mL |
| color white | color white | color white to off-white | color white |
| optical activity [α]22/D +103°, c = 1 in H2O(lit.) | optical activity - | optical activity [α]22/D +15.14°, c = 0.52 in DMF(lit.) | optical activity [α]/D +32.1°, c = 1 in DMF(lit.) |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?