Vai a
50933
Guanidina
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (AT)
Sinonimo/i:
Aminoformamidina, Aminometanamidina, Cloruro di guanidinio
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 368.00
250 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1250.00
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 3440.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
95.53
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-002-3
Beilstein/REAXYS Number:
3591990
MDL number:
CHF 368.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
Molecular Biology
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (AT)
form
powder or crystals
technique(s)
RNA extraction: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
loss
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
color
colorless to white,
pH
4.5-6.0 (25 °C, 6 M in H2O)
mp
180-185 °C (lit.)
solubility
H2O: 6 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.3 g/cm3 (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤150 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
Cl[H].NC(N)=N
λ
6 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.03, λ: 280 nm Amax: 0.02
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
room temp
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
General description
Guanidine hydrochloride (GdnHCl) is a well-known protein and enzyme denaturant. It is a small molecule and hydroscopic in nature.
Application
Guanidine hydrochloride (GdnHCl) has been used as a component of the phosphate buffer saline (PBS) for the incubation of Schlemm′s canal (SC) cells. It has also been used as a component of the digestion buffer for the gelation and expansion of human HeLa229 cells. GdnHCl is also used to isolate RNA.
Forte agente caotropico utile per la denaturazione e il successivo ripiegamento delle proteine. Questo forte denaturante può portare in soluzione proteine insolubili o denaturate come corpi di inclusione. Questo può essere usato come il primo stadio del ripiegamento di proteine o enzimi nella loro forma attiva. Possono essere necessari anche urea e ditiotreitolo (DTT).
Biochem/physiol Actions
Guanidine hydrochloride (GdnHCl) is involved in conformational changes and loss of enzyme activity due to inactivation of the enzyme. It is involved in the loss of activity of alkaline phosphatase (ALPase) enzyme in Haliotis diversicolor. GdnHCl functions by hampering the activity of heat shock protein 104 (Hsp104) adenosine triphosphatase (ATPase) in vivo. It can also inactivate enzymes like papain and aminocyclase. Higher concentrations of GdnHCl leads to viral inactivation of herpes simplex virus 1 (HSV-1).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G327236907550950
Guanidina BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (AT)
Sigma-Aldrich
50933
Guanidina
Guanidina Molecular Biology, ≥99%
Sigma-Aldrich
G3272
Guanidina
Guanidina ≥98%
Sigma-Aldrich
50950
Guanidina
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (AT)
description
Molecular Biology, ≥99%
description
ULTROL® Grade, ≥99% (titration), protein denaturant for purification of proteins, nucleic acids, and mRNA
description
≥98%
technique(s)
RNA extraction: suitable
technique(s)
RNA extraction: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99.5% (AT)
assay
≥99%
assay
≥99% (titration)
assay
≥98%
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
200
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
-
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanidina
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)