1.37037
Guanidina
EMPROVE® EXPERT, NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Aminoformamidina, Aminometanamidina, Cloruro di guanidinio
Prodotti consigliati
agenzia
NF
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Potenza
655.3-907.1 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Caratteristiche
RNase and DNase free
pH
4.5-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
180-185 °C (lit.)
188 °C
Solubilità
2150 g/L
Densità
1.3 g/cm3 (lit.)
Densità bulk
550‑620 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of downstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Applicazioni
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Disponibile per gli abbonati o a pagamento