Documenti
G9284
Sigma-Aldrich
Guanidina
Colorless liquid, 7.8 - 8.3 M, pH- 4.5 - 5.5
Sinonimo/i:
Aminoformammidina, Cloruro di guanidinio
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH5N3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
95.53
Beilstein:
3591990
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
ID PubChem:
NACRES:
NA.55
Applicazioni
La soluzione di cloridrato di guanidina è stata usata:
  • per la denaturazione di proteine
  • per omogeneizzare campioni di ipotalamo, talamo, corteccia prefrontale e tronco cerebrale per l′estrazione totale di β-amiloide (Aβ) e la quantificazione di Aβ42
  • come denaturante caotropico nel trattamento di campioni di virus dell′immunodeficienza umana-1 (HIV-1) per studiarne gli effetti sulla sensibilità del virus HIV-1 per valutare la stabilità funzionale di proteine.
Azioni biochim/fisiol
Il cloridrato di guanidina (o cloruro di guanidinio) è un agente caotropico di buona efficacia che viene usato nell′isolamento dell′RNA, nella denaturazione di proteine globulari e negli studi di refolding delle proteine. È adatto come tampone del campione per l′eluizione veloce ed efficace dei complessi multiproteici sottoposti a purificazione per affinità e per il successivo passaggio di digestione delle proteine. Il cloruro di guanidinio può essere usato l′estrazione di proteine da tessuti ricchi di matrice extracellulare (ECM), come il tessuto osseo, quello cartilagineo, i legamenti o i tendini. Il cloruro di guanidinio non può essere usato negli esperimenti di proteomica perché interferisce con l′attività della tripsina già a basse concentrazioni molari e per la sua tendenza a precipitare allorché si combina con il sodio dodecil solfato (SDS). È impiegato con successo negli esperimenti di purificazione di affinità rapida e in un singolo passaggio seguita da spettrometria di massa (AP-MS).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Guanidina anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99%
Sigma-Aldrich
RDD001
Guanidina
Guanidina EMPROVE® EXPERT, NF
SAFC
1.37037
Guanidina
Guanidina LAB
Millipore
1.04220
Guanidina
Guanidina
SAFC
PHG0006
Guanidina
Nitish Agrawal et al.
PloS one, 6(6), e21339-e21339 (2011-07-09)
The HIV-1 envelope glycoprotein (Env) spike is challenging to study at the molecular level, due in part to its genetic variability, structural heterogeneity and lability. However, the extent of lability in Env function, particularly for primary isolates across clades, has
Jessica Colby-Milley et al.
PloS one, 10(6), e0130177-e0130177 (2015-06-16)
In addition to cognitive decline, individuals affected by Alzheimer's disease (AD) can experience important neuropsychiatric symptoms including sleep disturbances. We characterized the sleep-wake cycle in the TgCRND8 mouse model of AD, which overexpresses a mutant human form of amyloid precursor
Jianwen Xu et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 110(12), 3819-3828 (2021-09-11)
The purpose of this investigation was to highlight the utility of nuclear magnetic resonance (NMR) as a multi-attribute method for the characterization of therapeutic antibodies. In this case study, we compared results from isothermal chemical denaturation (ICD) and NMR with
Yalda Ashraf Kharaz et al.
Proteomics, 17(13-14) (2017-05-27)
Exploring the tendon proteome is a challenging but important task for understanding the mechanisms of physiological/pathological processes during ageing and disease and for the development of new treatments. Several extraction methods have been utilised for tendon mass spectrometry, however different
Jon W Poulsen et al.
Journal of proteome research, 12(2), 1020-1030 (2012-11-29)
Protein digestion is an integral part of the "shotgun" proteomics approach and commonly requires overnight incubation prior to mass spectrometry analysis. Quadruplicate "shotgun" proteomic analysis of whole yeast lysate demonstrated that Guanidine-Hydrochloride (Gnd-HCl) protein digestion can be optimally completed within