Documenti fondamentali
G9277
Sigma-Aldrich
Guanidina tiocianato
for molecular biology, ≥99%
Sinonimo/i:
Rhodanide di guanidinio, Tiocianato di guanidinio
Scegli un formato
100 G
CHF 165.00
250 G
CHF 398.00
500 G
CHF 610.00
CHF 165.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 165.00
250 G
CHF 398.00
500 G
CHF 610.00
About This Item
Formula condensata:
NH2C(=NH)NH2 · HSCN
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.16
Beilstein:
3563461
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
ID PubChem:
NACRES:
NA.31
CHF 165.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Grado
for molecular biology
Saggio
≥99%
Stato
powder or crystals
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed. Dry. )
tecniche
RNA extraction: suitable
Colore
colorless to white,
Punto di fusione
120-122 °C (lit.)
Solubilità
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Densità
1.29 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
Cationi in tracce
Ba: ≤5 ppm
Fe: ≤5 ppm
Na: ≤0.5%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
applicazioni
agriculture
Attività estranea
DNase, RNase, none detected
Stringa SMILE
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La guanidina tiocianato, o rodanuro di guanidinio, è un composto chimico dai molti impieghi, utilizzato diffusamente nella ricerca in biologia cellulare e in biochimica. Agendo da agente caotropico, disgrega le membrane cellulari e degli organelli, favorendo la lisi cellulare e l′isolamento degli organelli. Specificamente, viene impiegato come potente denaturante delle proteine, più efficace della guanidina cloridrato nella denaturazione delle proteine. Questa proprietà si rivela utile nella purificazione degli acidi nucleici da lisato cellulare crudo, consentendo di separare in maniera efficace gli acidi nucleici dalle proteine denaturate.
Nella purificazione degli acidi nucleici, il tiocianato di guanidina inattiva con successo Dnasi ed Rnasi, evitando la degradazione degli acidi nucleici e assicurando rese vantaggiose. La sua duplice capacità di denaturare e di inibire gli enzimi si dimostra di estremamente utile negli studi sul DNA e sull′RNA. Isolamento degli acidi nucleici a parte, la guanidina tiocianato viene usata per la lisi cellulare e per inattivar le particelle virali durante le estrazioni di DNA ed RNA. Non solo degrada le membrane ma denatura anche RNAasi e Dnasi, proteggendo così gli acidi nucleici estratti dalla degradazione enzimatica. La versatilità della guanidina tiocianato si fa apprezzare anche nelle tecniche di biologia molecolare, quali PCR, northern blotting e southern blotting. Viene impiegata in queste metodiche come reagente indispensabile, contribuendo al successo dell′analisi e dell′amplificazione degli acidi nucleici.
Applicazioni
Il tiocianato di guanidina è stato usato:
  • per la lisi della linea cellulare dell′adenocarcinoma colorettale prima dell′isolamento dell′RNA[1]
  • come inibitore della PCR nel saggio qPCR sul DNA mitocondriale (mtDNA) a tripla elica[2]
  • per l′estrazione del DNA dal liquido cerebrospinale (LCS)[3]
Agente caotropico e denaturante forte; solubilizza le cellule.
Azioni biochim/fisiol
Il tiocianato di guanidina è un agente denaturante usato abitualmente nell′isolamento dell′RNA. È usato come tampone di conservazione per i campioni di sangue intero.[4] Il tiocianato di guanidina inattiva le nucleasi ed è ottimo per conservare e congelare campioni fecali per studi sul DNA.[5] È usato in combinazione con fenolo−cloroformio nell′estrazione dell′RNA.[6]
Caratteristiche e vantaggi
  • Tensioattivo notevolmente versatile per la vostra ricerca in biologia cellulare e in biochimica
  • Privo di Dnasi ed RNasi
  • Sottoposto a test che ne confermano i bassi livelli di contaminazione da metalli pesanti, garantendone l′idoneità ad un ampio ventaglio di applicazioni
Altre note
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Development of a universal internal positive control
Kavlick MF
Biotechniques, 65(5), 275-280 (2018)
Direct isolation of poly (A)+ RNA from 4 M guanidine thiocyanate-lysed cell extracts using locked nucleic acid-oligo (T) capture
Jacobsen N, et al.
Nucleic Acids Research, 32(7), e64-e64 (2004)
Comprehensive PCR-based assay for detection and species identification of human herpesviruses
Johnson G, et al.
Journal of Clinical Microbiology, 38(9), 3274-3279 (2000)
Preservation of nucleic acid integrity in guanidine thiocyanate lysates of whole blood
Kravchenko AV, et al.
Russian Journal of Bioorganic Chemistry, 32(6), 547-551 (2006)
Martin Roszkowski et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 648274-648274 (2021-05-11)
The extraction of high-quality ribonucleic acid (RNA) from tissues and cells is a key step in many biological assays. Guanidinium thiocyanate-phenol-chloroform (AGPC) is a widely used and efficient method to obtain pure RNA from most tissues and cells. However, it
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf