F6636
Nutrient Mixture F-12 Ham
Coon′s Modification, with ʟ-glutamine and zinc sulfate, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Ham’s F-12
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Nutrient Mixture F-12 Ham, powder, with L-glutamine and 0.863 mg/L zinc sulfate, without sodium bicarbonate, Coon′s Modification, suitable for cell culture
Stato
powder
tecniche
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Componenti
phenol red: 0.00125 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
sodium pyruvate: 0.22 g/L
glucose: 1.802 g/L
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Quantità
Ricostituzione
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)