This product may be reconstituted in 0.01M phosphate buffer at pH 7.5. Stock solutions, prepared at 10 micro IU per milliliter, may be stored frozen in aliquots. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Working solutions should be prepared fresh and not stored.
T9265
Thyrotropic hormone from human pituitary
lyophilized powder, ≥6.2 IU/mg (immunoassay, non-sterile)
Sinonimo/i:
hTSH, TSH, Thyroid stimulating hormone
Origine biologica
human pituitary glands
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
≥6.2 IU/mg (immunoassay, non-sterile)
Condizioni di stoccaggio
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
HIV Antibodies
Antibody to HCV
Antibody to HBV or Presence of HBSAG, tested negative
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... TSHB(7252) , TSHR(7253)
Descrizione generale
Thyrotropic hormone or thyroid stimulating hormone (TSH) belongs to the glycoprotein hormone family.[1] Thyrotroph cells of the anterior pituitary gland produces TSH and is stored in the secretory granules. It comprises a heterodimer of two noncovalently linked subunits, α and β.[2]
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Stato fisico
Anticorpo
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
How to reconstitute this product.
1 answer-