Documenti fondamentali
F1804
Sigma-Aldrich
Anticorpo monoclonale ANTI-FLAG® M2
1 mg/mL, clone M2, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution (50% glycerol, 10 mM sodium phosphate, and 150 mM NaCl, pH 7.4)
Sinonimo/i:
Anticorpo FLAG, Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.32
Clone:
M2, monoclonal
application:
Reattività contro le specie:
all
citations:
9676
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
M2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution (50% glycerol, 10 mM sodium phosphate, and 150 mM NaCl, pH 7.4)
Purificato mediante
affinity chromatography (affinity tag purification)
Reattività contro le specie
all
Concentrazione
1 mg/mL
Isotipo
IgG1
Sequenza immunogenica
DYKDDDDK
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
L'anticorpo monoclonale di topo ANTI-FLAG M2 purificato per affinità lega proteine di fusione contenenti la sequenza peptidica FLAG. L′anticorpo riconosce la sequenza peptidica FLAG in posizione N-terminale, Met-N-terminale, C-terminale o in posizioni interne delle proteine di fusione.
Metodo di purificazione- purificazione per affinità mediante tag
Specificità
Sito di legame:N-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys-C
Immunogeno
FLAG; sequenza peptidica DYKDDDDK
Applicazioni
Per la rilevazione ad elevata sensibilità e specificità delle proteine​ di fusione con epitopo FLAG mediante immunoblotting, immunoprecipitazione (IP), immunoistochimica, immunofluorescenza e immunocitochimica. Ottimizzato per il rilevamento a banda singola delle proteine ​di fusione FLAG in diversi sistemi di espressione quali quelli di mammiferi, piante e batteri.
Western blotting ed EIA
Esplora tutti i dettagli di prodotto sul nostro portale dedicato alle applicazioni FLAG®.
Stato fisico
Contiene glicerolo al 50% in tampone fosfato salino.
Nota sulla preparazione
Immediatamente prima dell′uso, diluire in tampone TRIS (TBS), a pH 8,0, con latte scremato al 3%.
Note legali
ANTI-FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Monika Srivastava et al.
Nature communications, 6, 6253-6253 (2015-02-24)
Roquin is an RNA-binding protein that prevents autoimmunity and inflammation via repression of bound target mRNAs such as inducible costimulator (Icos). When Roquin is absent or mutated (Roquin(san)), Icos is overexpressed in T cells. Here we show that Roquin enhances
Histone H1 Limits DNA Methylation in Neurospora crassa
Michael Seymour
G3 (Bethesda, Md.) (2016)
HSV-2 glycoprotein gD targets the CC domain of tetherin and promotes tetherin degradation via lysosomal pathway
Yalan Liu
Virology, 154-154 (2016)
ADAR2 regulates RNA stability by modifying access of decay-promoting RNA-binding proteins
Aparna A
Nucleic Acids Research, 45(7), 4189-4201 (2017)
Yumin Qiu et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular cell research, 1866(9), 1412-1420 (2019-06-10)
Src is a known proto-oncogene and its aberrant activity is involved in a variety of cancers, including ovarian cancer, whereas the regulatory mechanism of Src has not been fully clarified. In this study, we identified tripartite motif-containing (TRIM) 50 as
Articoli
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.
Contenuto correlato
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Reagenti e risorse per lo studio delle interazioni tra proteine​ e acidi nucleici, come le interazioni proteina-RNA, proteina-DNA e proteina-proteina, e delle relative applicazioni.