Vai a
A5441
Anti-β-Actin (ACTB) Antibody
mouse monoclonal, AC-15
Sinonimo/i:
Anti-β-actina monoclonale
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 μL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 633.00
0.2 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 763.00
0.5 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1460.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
AC-15, monoclonal
Application:
ELISA (i), IF, IHC (p), WB
Citations:
10789
CHF 633.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Anti-β-actina monoclonale, clone AC-15, ascites fluid
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
AC-15, monoclonal
mol wt
antigen 42 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
should not react with
Dictyostelium discoideum
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, indirect ELISA: suitable, indirect immunofluorescence: 1:1,000-1:2,000 using cultured human or chicken fibroblasts, western blot: 1:5,000-1:10,000 using cultured human or chicken fibroblast cell extracts
isotype
IgG1
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
General description
L′anticorpo monoclonale anti-β-actina (isotipo IgG1 murino) viene ricavato dall′ibridoma AC-15 prodotto dalla fusione di cellule di mieloma di topo e splenociti di topo immunizzato. L′actina è una delle proteine eucariotiche più conservate. È espressa nei mammiferi e negli uccelli in almeno sei isoforme. Quattro di queste sono dei marcatori di differenziazione dei tessuti muscolari mentre due si trovano praticamente in tutti i tipi cellulari. Esistono tre α-actine (muscolatura scheletrica, cardiaca e liscia), una β-actina (non muscolare) e due γ-actine (muscolatura liscia e -non muscolare). Le isoforme dell′actina mostrano un′omologia di sequenza complessiva >90%, ma solo un′omologia del 50−60% nei loro 18 residui NH2-terminali. La regione NH2-terminale dell′actina sembra essere un′importante regione antigenica e può essere coinvolta nell′interazione dell′actina con altre proteine come la miosina. L'anticorpo può essere utilizzato per la colorazione di sezioni congelate fissate con acetone, preparati per microscopia elettronica ed esperimenti di microiniezione. Come fissativi, si possono utilizzare anche B5, methacarn, etanolo o soluzione di Bouin. L'epitopo riconosciuto dall'anticorpo è resistente alla fissazione in formalina e all'inclusione in paraffina.
Nella colorazione delle criosezioni di tessuti ultrasottili di ventrigli di pollo, l′anticorpo marca i corpi densi, i canali longitudinali che collegano i corpi densi consecutivi che sono occupati anche dalla desmina, e la placca densa associata alla membrana. Non colora i muscoli cardiaci e scheletrici adulti, tranne che per alcune tracce che sono dovute alla contaminazione del campione con cellule non muscolari o che possono comparire se si utilizzano tessuti embrionali.
Immunogen
peptide N-terminale lievemente modificato della β-actina citoplasmatica, Ac-Asp-Asp-Asp-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Ile-Asp-Asn-Gly-Ser-Gly-Lys, coniugato a KLH.
Application
L′anti-actina murina monoclonale è stata utilizzata come controllo di caricamento per l′analisi con metodica Western blot di lisati di proteine epatiche di ratto.
L′anticorpo anti-actina murino monoclonale è stato utilizzato come controllo di caricamento per l′analisi con metodica Western blot di proteine immunoprecipitate da co-colture di gangli della radice dorsale di ratto.
L′anticorpo monoclonale anti-β-actina prodotto nel topo è utilizzato anche:
  • in colorazioni immunofluorescenti
  • in immunoblotting
  • in immunoistochimica
  • come controllo per array di proteine
Biochem/physiol Actions
L′actina e la miosina sono componenti di molti tipi di cellulari e sono implicate in una miriade di processi cellulari tra cui la locomozione, la citochinesi, la generazione di flussi citoplasmatici, la secrezione e la fagocitosi. Le actine presenti nelle cellule di specie e tessuti diversi presentano proprietà immunologiche e fisiche molto simili.
L′anticorpo monoclonale anti-β-actina riconosce un epitopo situato sull′estremità N-terminale dell′isoforma β dell′actina. L'anticorpo marca in modo specifico la β-actina in un'ampia varietà di tessuti e specie utilizzando l'immunoblotting (42 kDa), la colorazione in immunofluorescenza di linee cellulari in coltura e l'immunoistochimica.
Physical form
Fornito come fluido ascitico contenente sodio azide 15 mM come conservante.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli uomini o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A5316A2228A1978
description
clone AC-15, ascites fluid
description
clone AC-74, ascites fluid
description
clone AC-74, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
clone AC-15, purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
species reactivity
rabbit, sheep, cat, guinea pig, bovine, mouse, chicken, wide range, Hirudo medicinalis, canine, Drosophila, carp, pig, rat, human
species reactivity
rabbit, sheep, cat, guinea pig, bovine, mouse, chicken, wide range, Hirudo medicinalis, canine, Drosophila, carp, pig, rat, human
species reactivity
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
clone
AC-15, monoclonal
clone
AC-74, monoclonal
clone
AC-74, monoclonal
clone
AC-15, monoclonal
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-β-actina monoclonale
o
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. species of antigen
    1 answer
    1. This is not a species specific antigen, it is a slightly modified β-cytoplasmic actin N-terminal peptide, Ac-Asp-Asp-Asp-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Ile-Asp-Asn-Gly-Ser-Gly-Lys, conjugated to KLH. It has multi-species reactivity as it is a highly conserved region of the protein among species.
      Helpful?
  2. Can I use Product A5441, Monoclonal Anti-β-Actin antibody produced in mouse, to detect mouse beta actin?
    1 answer
    1. This antibody will detect mouse beta actin.  When used for western blotting, the secondary antibody may react with mouse IgG from the sample resulting with a bands at 50 kDa and 25 kDa (reducing conditions) or approximately 150 kDa (non-reducing conditions).  It is best to use a directly conjugated antibody for immunohistochemistry or immunofluorescent assays.  We offer Product numbers A3854, peroxidase conjugated.
      Helpful?
  3. What is the molecular weight of Product A5441, Monoclonal Anti-β-Actin antibody produced in mouse?
    1 answer
    1. Beta Actin has a molecular weight of 42 kDa.
      Helpful?
  4. What IgG light chain (kappa or lambda) is associated with Clone AC-15 for Product A5441, Monoclonal Anti-β-Actin antibody produced in mouse?
    1 answer
    1. We have not determined the light chain used by monoclonal antibody AC-15.  95% of mouse antibodies have kappa light chains.
      Helpful?
  5. Why do I have 3 bands on my western blot when using Product A5441, Monoclonal Anti-β-Actin antibody produced in mouse?
    1 answer
    1. While actin should run as a 42 kDa band when detected by Western blotting, there are recent observations that cleavage products can be seen in cells undergoing apoptosis. Initial cleavage gives a band at 41 kDa, which may appear as a doublet on the blot. In addition, further cleavage results in a major band at 30 kDa and a small band at 14 kDa which have been shown to be cleavage products due to the action of interleukin 1 -converting enzyme. This may explain the detection of smaller bands when blotting with this antibody. This banding pattern may be detected with other actin antibodies as well. Kayalar, C., et al., Proc. Natl. Acad. Sci., USA, 93:2234-2238, (1996).
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. What is the antibody concentration of Product A5441, Monoclonal Anti-β-Actin antibody produced in mouse?
    1 answer
    1. This antibody is ascities fluid.  The amount of protein present and the amount of IgG1 present is indicated on the Lot-specific Certificate of Analysis.
      Helpful?
  8. What peroxidase-conjugated secondary antibody should I use with Product A5441, Monoclonal Anti-β-Actin antibody produced in mouse?
    1 answer
    1. We recommend using Product No. A9044, rabbit anti-mouse IgG, peroxidase conjugate as a secondary antibody. We also offer this same antibody directly conjugated to peroxidase as Product No. A3854.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review