E8263
Nucleasi Benzonase®, ultrapura
≥250 units/μL, ≥99% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution, ultrapure grade
Sinonimo/i:
Endonucleasi
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Serratia marcescens
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Grado
ultrapure grade
Saggio
≥99% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
PM
30 kDa
Concentrazione
≥250 units/μL
applicazioni
research use
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
This page lists nine frequently asked questions and answers about Benzonase® Nuclease.
Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.
Contenuto correlato
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.