Vai a
N8630
Nucleasi P1
lyophilized powder, ≥200 units/mg protein (E1%/280, 3′-5′-Phosphodiesterase)
Sinonimo/i:
3′-fosfoidrolasi, Nucleasi 5′-nucleoside idrolasi, Endonucleasi P1
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 vial
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 544.00
5 x 1 vial
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2’010.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numero CE:
MDL number:
Specific activity:
≥200 units/mg protein (E1%/280, 3′-5′-Phosphodiesterase)
Biological source:
Penicillium citrinum
CHF 544.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
Penicillium citrinum
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥200 units/mg protein (E1%/280, 3′-5′-Phosphodiesterase)
secondary activity
≥1,000 units/mg protein 3′-nucleotidase
mol wt
42-50 kDa
packaging
vial of ≥250 units (using RNA substrate)
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA purification: suitable
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
General description
La nucleasi P1 è una delle nucleasi specifiche per singolo filamento più note in biologia molecolare. È un′endonucleasi specifica per singolo filamento (di ssDNA o ssRNA). La nucleasi P1 può anche scindere le regioni a singolo filamento degli acidi nucleici a doppio filamento.
La nucleasi P1 da Penicillium citrinum è un′endonucleasi zinco-dipendente che mostra un′aumentata attività in presenza di basse concentrazioni di urea. L′attività selettiva della nucleasi P1 si è rivelata utile negli studi sulla struttura degli acidi nucleici.
Una glicoproteina zinco-dipendente composta da 270 residui di amminoacidi. Massa molecolare: 42-50 kDa.
Application
  • La nucleasi P1 consente la scissione del DNA o RNA a singolo filamento in mononucleotidi 5′.
  • La nucleasi P1 è utile nella ricerca sul danneggiamento e la modificazione del DNA.
  • La nucleasi P1 può essere utilizzata per analizzare la composizione e la struttura delle basi degli acidi nucleici.
  • La nucleasi P1 viene utilizzata storicamente per la produzione industriale di mononucleotidi 5′ dall′RNA del lievito.
  • La nucleasi P1 può essere utilizzata per rimuovere gli acidi nucleici mediante la purificazione proteica.
  • La nucleasi P1 è un reagente importante per lo sviluppo di metodi per lo studio della biosintesi degli amminoacidi e della transamidazione t-RNA dipendenti.
  • La nucleasi P1 da Penicillium citrinum è stata utilizzata in uno studio per valutare le strutture cristalline utilizzando il solfato di ammonio o il polietilenglicole 4000 come agente di precipitazione.
  • La nucleasi P1 è stata adoperata in uno studio per indagare un metodo per l′analisi di sequenza diretta di 20-25 nucleotidi ricavati dai terminali dell′RNA marcato con gruppo terminale 5′ o 3′.
  • La nucleasi P1 è stata utilizzata per migliorare la sensibilità di un metodo di marcatura 32P per il rilevamento degli addotti del DNA.
L′enzima ha una temperatura ottimale di circa 70 °C, ma per una lunga incubazione è preferibile una temperatura inferiore a 60 °C. È stabile entro un range del pH di 5-8.
L′enzima ha una temperatura ottimale di circa 70 °C, ma per una lunga incubazione è preferibile una temperatura inferiore a 60 °C. È stabile entro un range del pH di 5-8.
Biochem/physiol Actions
Catalizza la scissione endonucleolitica non specifica del DNA e dell′RNA a singolo filamento per produrre nucleosidi 5′-fosfato e oligonucleotidi 5′ fosforilati. Non degrada apprezzabilmente gli acidi nucleici a doppio filamento, specialmente in presenza di oltre 400 mM di cloruro di sodio con pH 6,0.
Features and Benefits
La nostra nucleasi P1 altamente attiva è stata testata per l′attività di 3′- e 5′-fosfodiesterasi e per l′attività di 3′-nucleotidasi ed è la nucleasi P1 più attiva del mercato.
Other Notes
3′-5′-fosfodiesterasi: Un′unità libera 1,0 μmole di nucleotidi solubili in acido da RNA in un minuto a pH 5,3 e 37 °C.
3′-nucleotidasi: Un′unità idrolizza 1,0 μmole di ortofosfato da 3′-AMP in un minuto a pH 7,2 e 37 °C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N3755N5661DN25
Nucleasi P1 lyophilized powder, ≥200 units/mg protein (E1%/280, 3′-5′-Phosphodiesterase)
Sigma-Aldrich
N8630
Nucleasi P1
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA purification: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable
biological source
Penicillium citrinum
biological source
Staphylococcus aureus
biological source
Aspergillus sp. (A. oryzae)
biological source
bovine pancreas
specific activity
≥200 units/mg protein (E1%/280, 3′-5′-Phosphodiesterase)
specific activity
100-300 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
≥400 Kunitz units/mg protein
application(s)
cell analysis
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
cell analysis
application(s)
diagnostic assay manufacturing
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for nucleic acid purification
suitability
suitable for molecular biology
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solution
form
lyophilized powder
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. I have to prepare a 1mg/ml solution in ZnCl2. How can I do to convert the 200units/mg of nuclease P1 to mass?
    1 answer
    1. The minimum protein content for this product is 1 mg/vial. It is best to review the lot specific Certificate of Analysis prior to reconstitution as the vial content may be slightly higher that 1mg. The product may then be reconsituted in water to the desired concentration. Please see the links below to review the product datasheet and to access the corresponding Certificate:
      Product Datasheet
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/272/311/n8630pis-ms.pdf
      Certificate of Analysis
      https://www.sigmaaldrich.com/search
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. Product N8630 (Nuclease P1 from Penicillium citrinum is a lyophilized powder. How should I store solutions of this enzyme?
    1 answer
    1. A solution of Nuclease P1 that has been reconstituted in 20 mM sodium acetate buffer (pH 5.3), 5 mM ZnCl2, and 50 mM sodium chloride can be stored for the short term at 2-8 °C for 2-3 weeks. For longer term storage, at -20 °C, one suggestion is to add 40-50% glycerol after reconstitution in the aqueous buffer. Such solutions (with glycerol added) may be stored for 3-6 months at -20 °C.