71205-M
Benzonase® Nuclease HC
Purity > 90%, Serratia marcescens, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Endonucleasi
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Nucleasi Benzonase® HC, purezza > 90%,
Origine biologica
Serratia marcescens
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
>90% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Produttore/marchio commerciale
Novagen®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Concentrazione
≥250 units/μL
applicazioni
research use
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
L′enzima è costituito da due subunità da 30 kDa ciascuna. E′ attivo in un intervallo di pH compreso tra 6 e 10, tra 0 e 42 °C e per l′attivazione necessita della presenza di Mg2+ 1-2 mM. L′enzima è attivo anche in presenza di detergenti ionici e non ionici, agenti riducenti, PMSF (1 mM), EDTA (1 mM) e urea (l′attività relativa dipende dalle condizioni specifiche). L′attività è inibita da cationi monovalenti > 150 mM, fosfato > 100 mM, solfato di ammonio > 100 mM o da guanidina HCl > 100 mM.
La nucleasi Benzonase è disponibile in grado ultrapuro (> 99% in SDS-PAGE) e puro (> 90%) alla concentrazione standard di 25-29 U/μL o elevata (HC) di 250 U/μL. Entrambe le preparazioni sono prive di proteasi rilevabili e hanno un′attività specifica > 1 × 106 U/mg di proteina. Il grado di purezza > 99% viene analizzato per la presenza di endotossine e contiene < 0,25 EU/1.000 unità. Questo prodotto è fornito come soluzione al 50% di glicerolo filtrata su filtro da 0,2 μm . Conservare a -20 C.
Endotossine totali: < 0.25 EU/1,000 units. Purity : > 90% con SDS-PAGE.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
L′enzima è costituito da due subunità da 30 kDa ciascuna. Agisce entro un intervallo di pH tra 6 e 10 e di temperatura tra 0 e 42 °C e necessita di 1-2 mM di Mg2+ per l′attivazione. L′enzima è attivo anche in presenza di detergenti ionici e non ionici, agenti riducenti, PMSF (1 mM), EDTA (1 mM) e urea (l′attività relativa dipende da condizioni specifiche). L′attività è inibita da > 150 mM di cationi monovalenti, > 100 mM di fosfato, > 100 mM di solfato di ammonio o da > 100 mM di cloridrato di guanidina.
Nucleasi Benzonase è disponibile in grado ultrapuro (> 99% con SDS-PAGE) e puro (> 90%) alla concentrazione standard di 25-29 U/µL e a una concentrazione elevata (HC) di 250 U/µL. Entrambe le preparazioni sono prive di proteasi rilevabili e hanno un′attività specifica > 1 × 106 U/mg di proteina. Il grado di purezza > 99% viene analizzato in relazione alle endotossine e contiene< 0.25 EU/1000 units. The product is supplied as a 0.2 µm filtered solution in 50% glycerol. Store at -20°C.
Endotossine totali:< 0.25 EU/1,000 units.Purezza: > 90% con SDS-PAGE.
Definizione di unità
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Articoli
Cell lysis and nucleic acid removal for Gram-negative and Gram-positive bacteria using the BugBuster Plus Lysonase™ Kit
The combination of BugBuster® and Lysonase™ reagents greatly enhances the release of soluble proteins from Gram-positive bacteria.
Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.