Vai a
C9891
Collagenasi
Type IA, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid, For general use
Sinonimo/i:
Clostridiopeptidasi A
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 67.70
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 111.00
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 502.00
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 506.00
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2030.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-582-9
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
CHF 67.70
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
mol wt
68-130 kDa
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble
application(s)
diagnostic assay manufacturing
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
L'enzima è stato anche usato insieme ad altre proteasi per la disgregazione di tumori umani, del rene di topo, del cervello umano e dei tessuti epiteliali polmonari. È inoltre utile negli studi di perfusione epatica e renale, digestione del pancreas, isolamento di cellule non parenchimali di fegato di topo e di epatociti. L'enzima di Sigma è stato utilizzato per la digestione del collagene di tipo I da ossa trabecolari e corticali bovine. È stato anche usato come controllo positivo nel test con FALGPA su cellule di Streptococco di gruppo B.
Idoneo per l′impiego nella preparazione di sospensioni di cellule singole per successivo sequenziamento.
Biochem/physiol Actions
Il rilascio delle cellule dal tessuto richiede l′azione combinata degli enzimi collagenasi e proteasi neutra. La collagenasi è attivata da quattro grammi-atomo di calcio (Ca2+) per mole di enzima. Si ritiene che il filtrato della coltura contenga almeno 7 diverse proteasi con pesi molecolari compresi fra 68 e 130 kDa. Il pH ottimale è 6.3-8.8 L′enzima è usato tipicamente per digerire i componenti del connettivo nei campioni di tessuto per isolare le cellule singole. Il trattamento con collagenasi può causare la morte di qualche cellula. Per la digestione si usano tipicamente concentrazioni comprese fra 0,1 e 5 mg/mL. Al fine di ottenere una soddisfacente efficienza di dissociazione senza causare un′eccessiva mortalità cellulare, si può variare la durata della reazione da 15 minuti fino a diverse ore. Per l′attività enzimatica è preferibile l′uso del il tampone Krebs Ringer con calcio e BSA, è inoltre necessaria la presenza dello ione Zn2+ . L′enzima riconosce la sequenza -R-Pro-8-X-Gly-Pro-R-, dove X è spesso un aminoacido neutro. Etilenglicole-bis (β-amminoetil etere) -N, N, N′, acido N′-tetraacetico (EGTA) 4; β-mercaptoetanolo; glutatione (ridotto); acido tioglicolico, sodio; 2,2′-dipiridile; 8-idrossichinolina e cisteina sono in grado di inibire l'attività dell'enzima.
La collagenasi è attivata da quattro grammi atomo di calcio per mole di enzima. È inibita da etilen-glicol-bis(beta-amminoetil etere) - acido N, N, N′,N′-tetraacetico, beta-mercaptoetanolo, glutatione, acido tioglicolico e 8-idrossichinolina.
Preparation Note
Questo prodotto è equivalente alla prima frazione di solfato di ammonio al 40% di Mandl, I., et al., J. Clin. Invest., 32, 1323 (1953). Le soluzioni tipicamente sono preparate alla concentrazione di 1-2 mg/mL in tampone TESCA (contenente 50 mM TES, 0,36 mM di calcio cloruro, pH 7,4 a 37 °C).
Other Notes
Una unità di digestione del collagene (CDU) libera peptidi da collagene proveniente da tendine d′Achille bovino equivalente in colore ninidrina a 1,0 μmole di leucina in 5 ore a pH 7,4 a 37 °C in presenza di ioni calcio. Una unità di idrolisi FALGPA idrolizza 1,0 μmole di furilacriloil-Leu-Gly-Pro-Ala per minuto a 25 °C. Una unità di proteasi neutra idrolizza caseina e produce colore equivalente a 1,0 μmole di tirosina per 5 ore a pH 7,5 a 37 °C. Una unità di clostripaina idrolizza 1,0 μmole of BAEE per minuto a pH 7,6 a 25 °C in presenza di DTT.
Disclaimer
Questo prodotto, così come fornito, è stabile per un anno a -20°C. Non si osserva perdita in FALGPA o nell′attività della proteasi in 30 giorni a 37°C, 50°C e -20°C. Soluzioni di collagenasi grezza sono stabili se congelate rapidamente in aliquote (a 10 mg/mL) e tenute a -20°C. Ulteriori cicli di congelamento-scongelamento finiscono per danneggiare la soluzione. Il prodotto preserva il 100% di attività per oltre 7 ore quando è tenuto in ghiaccio.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C7657C9263C1889
Collagenasi Type IA, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid, For general use
Sigma-Aldrich
C9891
Collagenasi
Collagenasi Type XI, 2-5 FALGPA units/mg solid, ≥800 CDU/mg solid
Sigma-Aldrich
C7657
Collagenasi
Collagenasi Type V, ≥1 FALGPA units/mg solid, >125 CDU/mg solid
Sigma-Aldrich
C9263
Collagenasi
Collagenasi 0.2 μm filtered, suitable for release of physiologically active rat hepatocytes, Type IV-S, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Sigma-Aldrich
C1889
Collagenasi
description
Type IA, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid, For general use
description
Type XI, 2-5 FALGPA units/mg solid, ≥800 CDU/mg solid
description
Type V, ≥1 FALGPA units/mg solid, >125 CDU/mg solid
description
0.2 μm filtered, suitable for release of physiologically active rat hepatocytes, Type IV-S, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
specific activity
0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
specific activity
2-5 FALGPA units/mg solid, ≥800 CDU/mg solid
specific activity
≥1 FALGPA units/mg solid, >125 CDU/mg solid
specific activity
0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 1-2 mg/mL
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Collagenasi
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. I have C9891 product 100 mg. How can I prepare a 30U/mL solution? How many mL of buffer should I add to the vial. Thank you!
    1 answer
    1. The activity of this product is reported in the lot-specific certificate on analysis. The minimum activity for C9891 is >/= 125 units per milligram. Most lots test out at a much higher level of activity. It is likely that serial dilutions would be required to achieve the desired concentration.
      Please see the link below for a sample certificate of analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/C9891-BULK0000231203.pdf
      Please see the link below to the product information sheet. Page 2 includes preparation instructions.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/420/044/c9891dat.pdf
      For additional questions or concerns, please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, and click on "Product Technical Inquiries" under the Products Section with all the required information so that a member of the Technical Service team can reach out to assist further. Thank you.
      Helpful?
  2. Hello! Can I reconstitute collagenase type I from C. histolitycum using PBS or 0.9% saline solution? Do I need to add CaCl2 to the solution to activate the enzyme? After making the solution can I refreeze it and use it again? For how long? Thank you!
    1 answer
    1. Please see the link below to the product information sheet. Page 2 includes preparation instructions. Several options are listed, however, calcium chloride is required for dissociation:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/420/044/c9891dat.pdf
      Helpful?
  3. For product c9891, collagenase Type IA, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid 100mg How many units are per mg? I need to know U/mg so I can prepare the solution I need. Thank you!
    1 answer
    1. The exact units/mg solid will be listed on the lot specific Certificate of Analysis. Please see the sample Certificate of Analysis provided below as a reference:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/C9891-BULK0000231203.pdf