Vai a
C4024
Carbamazepine
≥98% (HPLC), powder, sodium channel inhibitor
Sinonimo/i:
5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 55.90
10 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 146.00
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 155.00
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 315.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.27
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
34051404
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
EC Number:
206-062-7
MDL number:
Form:
powder
CHF 55.90
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Carbamazepine, powder
form
powder
Quality Segment
mp
191-192 °C (lit.)
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 29 mg/mL, H2O: insoluble, ethanol: soluble, propylene glycol: soluble
originator
Novartis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)
InChI key
FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N
Application
Carbamazepine has been used to investigate its behavior in wastewater treatment and during groundwater infiltration. It has also been used to find out its effects on spontaneous seizures in rats.
Biochem/physiol Actions
Carbamazepine is considered as a safe antiepileptic drug. It decreases the multiple drug therapy and maintains a better control of epilepsy.
Anticonvulsant; ligand for the GABAA receptor benzodiazepine modulatory site. Sodium channel inhibitor.
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
BP974C8981C0450000
Carbamazepine powder
Sigma-Aldrich
C4024
Carbamazepine
Carbamazepine British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP974
Carbamazepine
Carbamazepine meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
C8981
Carbamazepine
Carbamazepine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C0450000
Carbamazepine
form
powder
form
solid
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 29 mg/mL, ethanol: soluble, H2O: insoluble, propylene glycol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
originator
Novartis
originator
-
originator
-
originator
-
mp
191-192 °C (lit.)
mp
191-192 °C (lit.)
mp
191-192 °C (lit.)
mp
191-192 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbamazepine
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)