C6788
4-Chloro-1-naphthol
peroxidase substrate, tablet, suitable for use in immunoblotting procedures
Sinonimo/i:
4-CN, 4-chloronaphthalen-1-ol
About This Item
Prodotti consigliati
product name
4-Chloro-1-naphthol, tablet
Forma fisica
tablet
Punto di fusione
118-121 °C (lit.)
Solubilità
methanol: 10 mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(Cl)c2ccccc12
InChI
1S/C10H7ClO/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6,12H
LVSPDZAGCBEQAV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Specificità
Applicazioni
Quantità
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.