Vai a
C1744
Phosphoenolpyruvate carboxylase microbial
≥5.0 unit/mg solid
Sinonimo/i:
PEPC
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1000 units
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 267.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
Specific activity:
≥5.0 unit/mg solid
CHF 267.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥5.0 unit/mg solid
mol wt
~390 kDa
storage temp.
−20°C
Application
Phosphoenolpyruvate carboxylase (PEPC) is an enzyme useful for enzymatic determination of carbon dioxide when coupled with malate dehydrogenase in clinical analysis. PEPC is also used to study carbon assimilation, post-translational regulation and allosteric regulation in various plants .
Biochem/physiol Actions
Phosphoenolpyruvate carboxylase (PEPC) catalyzes the addition of bicarbonate to phosphoenolpyruvate (PEP) to form the four-carbon compound oxaloacetate and inorganic phosphate . In CAM and C4 plants, PEPC catalyzes the photosynthetic assimilation of CO2 into an organic acid. PEPC is activated by glucose-6-phosphate and is inhibited by malate and aspartate. PEPC comprises about 0.5-2% of the soluble protein in alfalfa and soybean nodules .
Physical form
White amorphous lyophilized powder containing BSA and sugar alchohols as stabilizers.
Other Notes
One unit causes the oxidation of one micromole of NADH per minute at pH 8.0 at 30°C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1010829400169967516491
description
≥5.0 unit/mg solid
description
97% (PEP-K), pkg of 1 g
description
97%
description
technical
specific activity
≥5.0 unit/mg solid
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
-
form
lyophilized powder
form
solid
form
powder
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
~390 kDa
mol wt
Mr 206.1 (PEP-K), Mr 168.0 (PEP)
mol wt
-
mol wt
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)