Key Documents
P9187
Sigma-Aldrich
OPD
SIGMAFAST, peroxidase substrate, chromogenic, tablet
Sinonimo/i:
Substrato OPD perossidasi
About This Item
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.83
product name
SIGMAFAST OPD, tablet
Forma fisica
tablet
Livello qualitativo
Solubilità
water: 0.5 tablet/10 mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Le compresse SIGMAFAST OPD (o-fenilendiamina dicloridrato) sono state sviluppate per l′uso come substrato solubile per il rilevamento dell′attività della perossidasi nei saggi immunoenzimatici (EIA). Grazie alla sua elevata sensibilità, OPD è il substrato EIA di scelta. Le applicazioni EIA che utilizzano OPD possono essere lette in saggi temporizzati o arrestati con soluzioni acide diluite per letture ritardate.
SIGMAFAST OPD è stato usato nel saggio di legame di particelle virus-simili (VLP) della saliva. È stato usato anche per sviluppare piastre per ELISA (saggio di immunoassorbimento enzimatico) per il rilevamento di rituximab in campioni di siero di ratto.
Caratteristiche e vantaggi
Le compresse di SIGMAFAST OPD non necessitano di fasi o tamponi aggiuntivi per preparare una soluzione substrato attiva.
Avvertenza
Questo substrato è igroscopico e sensibile alla luce
Ricostituzione
Ogni serie di compresse sciolte in 20 mL di acqua deionizzata fornisce una soluzione tamponata pronta all′uso che contiene OPD e perossido di idrogeno urea.
Una compressa di OPD e una compressa di perossido di idrogeno urea/tampone sciolte in 20 mL d′acqua forniscono 20 mL di substrato pronto all′uso. Con questa modalità di scioglimento della compressa, le concentrazioni finali saranno 0,4 mg/mL di OPD, 0,4 mg/mL di perossido di idrogeno urea e 0,05 M di fosfato-citrato, con pH 5,0. Le compresse sono confezionate individualmente in bustine di laminato.
Note legali
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Elisa Lobato et al.
Ecology and evolution, 7(11), 3645-3656 (2017-06-16)
Oceanic islands share several environmental characteristics that have been shown to drive convergent evolutionary changes in island organisms. One change that is often assumed but has seldom been examined is the evolution of weaker immune systems in island species. The
Courtney Woolsey et al.
Nature immunology, 22(1), 86-98 (2020-11-26)
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is responsible for an unprecedented global pandemic of COVID-19. Animal models are urgently needed to study the pathogenesis of COVID-19 and to screen vaccines and treatments. We show that African green monkeys (AGMs)
Almahamoudou Mahamar et al.
Malaria journal, 16(1), 289-289 (2017-07-20)
Seasonal malaria chemoprevention (SMC) is a new strategy to reduce malaria burden in young children in Sahelian countries. It consists of the administration of full treatment courses of sulfadoxine-pyrimethamine plus amodiaquine to children at monthly intervals during the malaria season.
Jeffrey D Whitman et al.
Nature biotechnology, 38(10), 1174-1183 (2020-08-29)
Appropriate use and interpretation of serological tests for assessments of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) exposure, infection and potential immunity require accurate data on assay performance. We conducted a head-to-head evaluation of ten point-of-care-style lateral flow assays (LFAs)
Eliana Spilioti et al.
Environmental geochemistry and health, 39(4), 821-833 (2016-07-23)
Spa resorts are known for thousands of years for their healing properties and have been empirically used for the treatment of many inflammatory conditions. Mud is one of the most often used natural materials for preventive, healing and cosmetic reasons
Articoli
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Protocolli
Detailed ELISA protocols cover indirect and capture ELISA techniques, recommending products for sandwich and indirect ELISA experiments.